Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ PREP Si
Code produit 16399116 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
8 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2 mm
4,6 mm
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Format de colonne:
Colonne préparative, Xtended Life
Colonne préparative, standard
Garde 1/16 po
Garde 1/8 po
Pré-colonne
Conditionnement:
1 pièce
35 product options available for selection
Product selection table with 35 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Format de colonne Conditionnement
16399116 100 mm 20 mm Colonne préparative, standard 1 pièce
16349106 8 mm 10 mm Pré-colonne 1 pièce
16359106 20 mm 10 mm Pré-colonne 1 pièce
16369106 30 mm 10 mm Garde 1/16 po 1 pièce
16379106 30 mm 10 mm Garde 1/8 po 1 pièce
16389106 20 mm 20 mm Pré-colonne 1 pièce
16399106 30 mm 20 mm Garde 1/16 po 1 pièce
16309116 30 mm 20 mm Garde 1/8 po 1 pièce
16319116 50 mm 2 mm Colonne préparative, standard 1 pièce
16329116 50 mm 4,6 mm Colonne préparative, standard 1 pièce
16339116 50 mm 10 mm Colonne préparative, standard 1 pièce
16349116 50 mm 20 mm Colonne préparative, standard 1 pièce
16359116 50 mm 25 mm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16369116 100 mm 2 mm Colonne préparative, standard 1 pièce
16379116 100 mm 4,6 mm Colonne préparative, standard 1 pièce
16389116 100 mm 10 mm Colonne préparative, standard 1 pièce
16309126 100 mm 25 mm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16319126 150 mm 2 mm Colonne préparative, standard 1 pièce
16329126 150 mm 4,6 mm Colonne préparative, standard 1 pièce
16339126 150 mm 10 mm Colonne préparative, standard 1 pièce
16349126 150 mm 20 mm Colonne préparative, standard 1 pièce
16359126 150 mm 25 mm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16369126 150 mm 30 mm Colonne préparative, standard 1 pièce
16379126 150 mm 30 mm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16389126 150 mm 50 mm Colonne préparative, standard 1 pièce
16399126 150 mm 50 mm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16309136 250 mm 2 mm Colonne préparative, standard 1 pièce
16319136 250 mm 4,6 mm Colonne préparative, standard 1 pièce
16329136 250 mm 10 mm Colonne préparative, standard 1 pièce
16339136 250 mm 20 mm Colonne préparative, standard 1 pièce
16349136 250 mm 25 mm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16359136 250 mm 30 mm Colonne préparative, standard 1 pièce
16369136 250 mm 30 mm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16379136 250 mm 50 mm Colonne préparative, standard 1 pièce
16389136 250 mm 50 mm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 35 options available.
35 options
Code produit 16399116 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 40405109270A
 Article restreint
Expédition estimée: 02-11-2026
Séparez les composés organiques apolaires et modérément polaires avec les colonnes LC préparatives Hypersil PREP Si pour les méthodes de phase normales, adaptées aux applications USP L3.
Utilisez les colonnes HPLC préparatives Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP Si pour faire évoluer votre méthode analytique de chromatographie en phase normale. La chimie de la silice sépare les composés organiques apolaires et modérément polaires. Nos colonnes HPLC préparatives sont disponibles dans plusieurs dimensions, y compris une option pour le matériel XtendedLife qui améliore la durée de vie des colonnes en maintenant un lit fixe uniforme.
Chromatographie en phase normale
  • Silice pour séparer les composés organiques apolaires et modérément polaires.
  • USP L3.
  • Stabilité de pH 2 à 7
  • Température maximale de 60°C.
Options matérielles pour colonnes HPLC préparatives - basées sur le diamètre interne de la colonne (dia. int.) et les besoins en performances de la colonne.
Matériel à bride standard et filetage standard
  • Conçues pour des applications standard, conditionnées d’une manière professionnelle et robuste pour fournir des produits polyvalents pour une utilisation courante.
  • Matériel fileté standard pour colonne de D.I. < 40 mm.
  • Matériel à bride standard pour colonne de D.I. ≥ 40 mm.
  • Le matériel standard peut être modifié sur demande pour être compatible avec la SFC.
Matériel XtendedLife
  • Améliore la durée de vie de la colonne en intégrant un système de compression axiale dynamique (CAD) interne, garantissant ainsi que le lit de culture est toujours étanche.
  • Compatible avec la SFC et disponible dans des dimensions allant jusqu’à 50 mm de D.I.
Les pré-colonnes préparatives sont un moyen éprouvé et rentable de prolonger la durée de vie de votre colonne de préparation. Nos pré-colonnes préparatives nécessitent l’utilisation d’un support de garde préparatif.
Commandes spécifiques du client
  • Si vous utilisez actuellement une phase stationnaire Thermo Scientific et que vous souhaitez l’obtenir dans une échelle préparative non présentée ou que vous souhaitez déterminer une dimension de colonne spécifique, nous serions heureux de prendre en compte vos exigences.
  • Veuillez contacter votre responsable de compte local pour les commandes spécifiques du client.
  • Les colonnes personnalisées ne sont pas admissibles aux retours.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne préparative, standard
Diamètre (métrique) 20 mm
Longueur (métrique) 100 mm
Pression max. 4300 psi (295 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 7
Porosité 130 Å
Surface spécifique 195 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L3
Phase stationnaire Silice
Matériau de remplissage Silice sphérique, entièrement poreuse
Taux de carbone 0 %
Type de colonne Phase normale
“End-capped” No
Phase Phase normale