Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC de silice Hypersil™
Code produit 10273593 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
50 mm
100mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4,0 mm
4 mm
4,6 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
25mL
4 pièces
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie Conditionnement
10273593 150 mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
11517830 125 mm 4,0 mm 3 μm 25mL
10417073 50 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
11533081 125 mm 4,0 mm 3 μm -
10263593 150 mm 2,1 mm 3 μm 1 pièce
10119334 150 mm 4 mm 5 μm 1 pièce
10213313 150 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
10713026 250 mm 4 mm 5 μm 1 pièce
10725973 250 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
10334223 50 mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
10221295 100 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
11587431 200 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
10354523 50 mm 2,1 mm 3 μm 1 pièce
10180843 10 mm 2,1 mm 3 μm 4 pièces
10544665 10 mm 3 mm 3 μm 4 pièces
10098762 10 mm 4 mm 3 μm 4 pièces
10416883 10 mm 4 mm 5 μm 4 pièces
10350865 10 mm 3 mm 5 μm 4 pièces
10588405 100mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10273593 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' 30003154630
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilisez les colonnes LC de silice efficaces et sélectives Thermo Scientific™ Hypersil™ pour la chromatographie en phase normale de composés organiques apolaires et modérément polaires.
Utilisez les colonnes LC de silice efficaces et sélectives Thermo Scientific™ Hypersil™ pour la chromatographie en phase normale de composés organiques apolaires et modérément polaires.
Les phases stationnaires Hypersil font référence dans l’industrie en matière de méthodes HPLC. Ayant fait leurs preuves comme outils analytiques efficaces, les phases Hypersil classiques sont bien établies et référencées dans les méthodes HPLC. Leur qualité est garantie par une fabrication conforme aux Directives qualité ISO 9001-2000.
Pour des séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques renforcées, optez pour les colonnes LC de silice Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ comme alternative.
  • Excellente reproductibilité entre les lots
  • Particules sphériques présentant une distribution granulométrique étroite
  • Longue durée de vie de la colonne
  • Haute performance et efficacité de la colonne
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. également disponibles en 10 μm. Pour plus d’informations, contactez votre service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
À utiliser avec HPLC
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 3 μm
pH 2 à 8
Porosité 120 Å
Surface spécifique 170 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L3
Phase stationnaire Silice
Gamme de produits Hypersil classique
Matériau de remplissage Silice sphérique, entièrement poreuse de type A
Type de colonne Phase normale
Phase Phase normale
Type de produit Colonne analytique