Learn More
Descripción
Utilisez les colonnes LC de silice efficaces et sélectives Thermo Scientific™ Hypersil™ pour la chromatographie en phase normale de composés organiques apolaires et modérément polaires.
Les phases stationnaires Hypersil font référence dans l’industrie en matière de méthodes HPLC. Ayant fait leurs preuves comme outils analytiques efficaces, les phases Hypersil classiques sont bien établies et référencées dans les méthodes HPLC. Leur qualité est garantie par une fabrication conforme aux Directives qualité ISO 9001-2000.
Pour des séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques renforcées, optez pour les colonnes LC de silice Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ comme alternative.
- Excellente reproductibilité entre les lots
- Particules sphériques présentant une distribution granulométrique étroite
- Longue durée de vie de la colonne
- Haute performance et efficacité de la colonne
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. également disponibles en 10 μm. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
Especificaciones
Especificaciones
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Porosité | 120 Å |
| Surface spécifique | 170 m²/g |
| Température | 60°C |
| Type d’USP | L3 |
| Mostrar más |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.