Learn More
Corning™ Accessoire pour HYPERStack™ Nest
GREENER_CHOICE
Code produit 17249099 Tous les produits Corning Produits
Change view
Click to view available options
Matériau:
Protection de sonde acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau unitSize
17249099 Protection de sonde acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17249099 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 10047
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Léger : 950 g (2 lbs)
L’accessoire Corning HYPERStack Nest est conçu pour être utilisé avec le récipient de culture cellulaire Corning HYPERStack à 36 couches afin d’améliorer le contrôle des processus en plaçant le récipient dans les positions et les angles optimaux pendant l’utilisation. L’HYPERStack Nest est conçu pour améliorer l’ergonomie en réduisant les manipulations multiples. Sa construction en acier inox lui permet d’être stérilisé et autoclavé, et son encombrement réduit et empilable permet un stockage pratique.
  • Léger : 950 grammes (2 lb)
  • Réduit les variations en plaçant constamment le récipient dans la bonne position pour faciliter le remplissage optimal et les processus vides - conçu pour réduire les risques de pressurisation des récipients et des filtres d’humidification. 
  • Simplicité d’utilisation : Une fois que le récipient HYPERStack est chargé sur le Nest, l’angle de pivotement spécialement conçu dans le Nest réduit le levage par l’utilisateur et libère les mains pour utiliser les pinces de tubulure
  • Produit facile à nettoyer : En acier inox 316, le Nest peut être stérilisé et autoclavé
  • Faible encombrement : s’adapte à l’encombrement actuel de l’HYPERStack et plusieurs Nests peuvent être empilés pour le stockage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Flacon d’agitation Proculture de 3 L à entraînement magnétique
Type de produit Raccords
Poids (impériale) 2 lb
Autoclavable Autoclavable
Poids (métrique) 950 g