Learn More
Corning™ Récipients de culture cellulaire non traités HYPERStack™ - Nouvelle conception
BIOPHARMA
Code produit 17203084 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Surface de culture:
18 000 cm²
6000 cm2
Type de produit:
4 connecteurs AseptiQuik™ S, 4 pinces pour tubes
Accessoire pour HYPERStack™ Nest
Nbre par carton:
2
4
Conditionnement:
2 pièces
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Surface de culture Type de produit Nbre par carton Conditionnement
17203084 6000 cm2 4 connecteurs AseptiQuik™ S, 4 pinces pour tubes 4 4 pièces
17223084 18 000 cm² Accessoire pour HYPERStack™ Nest 2 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17203084 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 20013
Expédition estimée: 09-04-2027
Plus de cellules – offre une surface de croissance jusqu'à 5 fois supérieure à celle d'un récipient de culture cellulaire traditionnel de taille comparable.
Plateforme HYPER ( HighYieldPERformance ) de Corning - Système fermé pour la croissance cellulaire à haut rendement
Le Corning HYPERStack Le récipient de culture cellulaire combine le meilleur de deux Corning produits : le Corning CellSTACK™ et le Corning Récipients de culture cellulaire HYPER Flask .™ L'utilisation de la technologie des films perméables aux gaz a été réalisée dans l'empreinte spatiale de CellSTACK Le navire permet le HYPERStack Cette plateforme se veut l'une des plus efficaces et évolutives pour la culture de cellules adhérentes disponibles aujourd'hui.
Caractéristiques et avantages
  • Plus de cellules – offre une surface de croissance jusqu'à 5 fois supérieure à celle d'un récipient de culture cellulaire traditionnel de surface comparable.
  • Système fermé – aucune manipulation de fluides ouverts
  • Produit évolutif – Des offres de différentes tailles prennent en charge l'extension verticale et horizontale.
  • Conception ergonomique – Manipulation facilitée grâce aux équipements et accessoires de manutention
  • Volume des médias fixes – 0,2 mL/ cm² remplit le récipient pour une réduction des déchets volumétriques
Guide de traitement de surface
Corning CellBIND™ Le traitement de surface est conçu pour améliorer l'adhérence cellulaire et augmenter les rendements cellulaires, améliorant ainsi l'adhérence des cellules faiblement adhérentes et maintenant la croissance dans des conditions à sérum réduit ou sans sérum. Une option non traitée peut également prendre en charge l’adhérence cellulaire conventionnelle et permettre une récolte plus rapide et plus douce pour le traitement et les dosages en aval.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité USP Classe VI
Capacité (métrique) 1310 mL
Matériau Polystyrène
Hauteur (impériale) 5,52 in
Hauteur (métrique) 140 mm
Longueur (impériale) 13,42 in
Longueur (métrique) 342 mm
Nbre par carton 4
Nb par paquet 1 de chaque
Type de produit 4 connecteurs AseptiQuik™ S, 4 pinces pour tubes
Forme Rectangulaires
Largeur (impériale) 8,15 in.
Largeur (métrique) 207 mm
Stérilité Stérile
Forme du fond Rectangulaires
Surface de culture 6000 cm2
Traitement de surface Non traitée
Volume (métrique) de travail 1310 mL
Couches de plateaux 12
Quantité 1 de chaque