Learn More
- Home
- Products
- Premiers soins et soins médicaux
- Produits pour les soins aux patients
- Seringues médicales
- Terumo™ Aiguilles hypodermiques stériles à usage unique Agani™
Terumo™ Aiguilles hypodermiques stériles à usage unique Agani™
Code produit 15351557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
24 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Couleur:
Bleu
Gris
Ivoire
Jaune
Marron
Noir
Orange
Rose
Vert
Violet
Type de pointe d’aiguille:
11° Triple biseau
11° régulier
Courte, 17°
Longueur (métrique):
13 mm
16 mm
19 mm
23 mm
25 mm
32 mm
38 mm
38 mm
50 mm
Conditionnement:
100 pièces
24 product options available for selection
| Code produit | Calibre d’aiguille | Couleur | Type de pointe d’aiguille | Longueur (métrique) | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 15351557 | 18 G | Rose | Courte, 17° | 38 mm | 100 pièces |
| 15331537 | 19 G | Ivoire | 11° régulier | 25 mm | 100 pièces |
| 15341537 | 19 G | Ivoire | 11° régulier | 38 mm | 100 pièces |
| 15361557 | 19 G | Ivoire | Courte, 17° | 38 mm | 100 pièces |
| 15371537 | 21 G | Vert | 11° régulier | 16 mm | 100 pièces |
| 15438652 | 21 G | Vert | 11° régulier | 50 mm | 100 pièces |
| 15301547 | 22 G | Noir | 11° régulier | 32 mm | 100 pièces |
| 15331547 | 23 G | Bleu | 11° régulier | 16 mm | 100 pièces |
| 15351547 | 23 G | Bleu | 11° régulier | 32 mm | 100 pièces |
| 15361547 | 24 G | Violet | 11° régulier | 25 mm | 100 pièces |
| 15391547 | 25 G | Orange | 11° régulier | 25 mm | 100 pièces |
| 15331557 | 27 G | Gris | 11° régulier | 16 mm | 100 pièces |
| 15391557 | 30 G | Jaune | 11° régulier | 13 mm | 100 pièces |
| 15311557 | 26 G | Marron | 11° régulier | 23 mm | 100 pièces |
| 15301557 | 26 G | Marron | 11° Triple biseau | 13 mm | 100 pièces |
| 15371547 | 25 G | Orange | 11° Triple biseau | 16 mm | 100 pièces |
| 15361537 | 20 G | Jaune | 11° Triple biseau | 38 mm | 100 pièces |
| 15321547 | 22 G | Noir | 11° Triple biseau | 38 mm | 100 pièces |
| 15341547 | 23 G | Bleu | 11° Triple biseau | 25 mm | 100 pièces |
| 15341557 | 27 G | Gris | 11° Triple biseau | 19 mm | 100 pièces |
| 15391537 | 21 G | Vert | 11° Triple biseau | 38 mm | 100 pièces |
| 15381537 | 21 G | Vert | 11° régulier | 25 mm | 100 pièces |
| 15351537 | 20 G | Jaune | 11° régulier | 25 mm | 100 pièces |
| 15321537 | 18 G | Rose | 11° régulier | 38 mm | 100 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
15351557
Fournisseur
Terumo™
Code fournisseur
8AN1838S1
-
9.22€
2.63€ / 100 pièces
Économisez 6.59€
71% de réduction
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article.
Article restreint
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En polypropylène, acier inox, résine époxy et huile de silicone diméthyle
- Toutes les aiguilles sont livrées stériles et emballées dans des sachets à décoller individuels inviolables
- Système à code couleur simple permettant d’identifier facilement les tailles requises
- À utiliser avec une large gamme de seringues stériles
- Les aiguilles sont stérilisées avec de l’oxyde d’éthylène à un niveau garanti de stérilité d’au moins 10-6 classe IIa, produit stérile selon MDD 93/42/CEE
- Marquage CE et sans latex
- Fournis en boîtes de 100 aiguilles
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Classe IIa, produit stérile conforme à la norme MDD 93/42/CEE |
| Matériau | Huile de silicone diméthyl, Résine époxy, Polypropylène, Protection de sonde acier inoxydable |
| Couleur | Rose |
| Calibre d’aiguille | 18 G |
| Diamètre (métrique) externe | 1,2 mm |
| Sans latex | Oui |
| Longueur (métrique) | 38 mm |
| Type de produit | Aiguille hypodermique stérile à usage unique |
| Jetable | Usage unique |
| Quantité | 100/boîte |
| Type de pointe d’aiguille | Courte, 17° |
| À utiliser avec (équipement) | Seringues stériles |
| Stérilité | Stérile |
| Afficher plus Afficher moins |