Learn More
Terumo™ Aiguilles hypodermiques stériles à usage unique Agani™
Code produit 15438652
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
24 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Couleur:
Bleu
Gris
Ivoire
Jaune
Marron
Noir
Orange
Rose
Vert
Violet
Type de pointe d’aiguille:
11° Triple biseau
11° régulier
Courte, 17°
Longueur (métrique):
13 mm
16 mm
19 mm
23 mm
25 mm
32 mm
38 mm
38 mm
50 mm
Conditionnement:
100 pièces
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Couleur Type de pointe d’aiguille Longueur (métrique) Conditionnement
15438652 21 G Vert 11° régulier 50 mm 100 pièces
15351557 18 G Rose Courte, 17° 38 mm 100 pièces
15331537 19 G Ivoire 11° régulier 25 mm 100 pièces
15341537 19 G Ivoire 11° régulier 38 mm 100 pièces
15361557 19 G Ivoire Courte, 17° 38 mm 100 pièces
15371537 21 G Vert 11° régulier 16 mm 100 pièces
15301547 22 G Noir 11° régulier 32 mm 100 pièces
15331547 23 G Bleu 11° régulier 16 mm 100 pièces
15351547 23 G Bleu 11° régulier 32 mm 100 pièces
15361547 24 G Violet 11° régulier 25 mm 100 pièces
15391547 25 G Orange 11° régulier 25 mm 100 pièces
15331557 27 G Gris 11° régulier 16 mm 100 pièces
15391557 30 G Jaune 11° régulier 13 mm 100 pièces
15311557 26 G Marron 11° régulier 23 mm 100 pièces
15301557 26 G Marron 11° Triple biseau 13 mm 100 pièces
15371547 25 G Orange 11° Triple biseau 16 mm 100 pièces
15361537 20 G Jaune 11° Triple biseau 38 mm 100 pièces
15321547 22 G Noir 11° Triple biseau 38 mm 100 pièces
15341547 23 G Bleu 11° Triple biseau 25 mm 100 pièces
15341557 27 G Gris 11° Triple biseau 19 mm 100 pièces
15391537 21 G Vert 11° Triple biseau 38 mm 100 pièces
15381537 21 G Vert 11° régulier 25 mm 100 pièces
15351537 20 G Jaune 11° régulier 25 mm 100 pièces
15321537 18 G Rose 11° régulier 38 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Code produit 15438652 Fournisseur Terumo™ Code fournisseur 8AN2150R1
Quantité Prix
1 10.20€ / 100 pièces
50 9.20€ / 100 pièces
 Article restreint
En stock
Edge
Ajouter au panier
Réalisez des procédures aussi indolores que possible avec des aiguilles en acier inox extrêmement tranchantes et fiables. Les aiguilles hypodermiques stériles à usage unique Terumo™ Agani™ sont dotées d’une conception à double biseau unique et
  • En polypropylène, acier inox, résine époxy et huile de silicone diméthyle
  • Toutes les aiguilles sont livrées stériles et emballées dans des sachets à décoller individuels inviolables
  • Système à code couleur simple permettant d’identifier facilement les tailles requises
  • À utiliser avec une large gamme de seringues stériles
  • Les aiguilles sont stérilisées avec de l’oxyde d’éthylène à un niveau garanti de stérilité d’au moins 10-6 classe IIa, produit stérile selon MDD 93/42/CEE
  • Marquage CE et sans latex
  • Fournis en boîtes de 100 aiguilles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Classe IIa, produit stérile conforme à la norme MDD 93/42/CEE
Matériau Huile de silicone diméthyl, Résine époxy, Polypropylène, Protection de sonde acier inoxydable
Couleur Vert
Calibre d’aiguille 21 G
Diamètre (métrique) externe 0,8 mm
Sans latex Oui
Longueur (métrique) 50 mm
Type de produit Aiguille hypodermique stérile à usage unique
Jetable Usage unique
Quantité 100/boîte
Longueur (métrique) de l’aiguille 50 mm
Type de pointe d’aiguille 11° régulier
À utiliser avec (équipement) Seringues stériles