Learn More
Digi-Sense Thermocouple hypodermique, mis à la terre, type T
Code produit 11755288 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Durée d’analyse:
0,5 à 1,2 s. ou plus
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Durée d’analyse Conditionnement
11755288 0,5 à 1,2 s. ou plus 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11755288 Fournisseur Digi-Sense Code fournisseur 0811365
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00€
    139.32€ / 1 pièces
    Économisez 8.68€
    5% de réduction
Expédition estimée: 24-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ce thermocouple hypodermique est une sonde de pénétration à pointe hypodermique conçue pour les matériaux mous et semi-mous.
  • Idéal pour contrôler la température des aliments.
  • Temps de réponse : 0,5 à 1,2 seconde ou plus.
  • La sonde est fournie avec un manche en acier inoxydable.
  • Chaque sonde est livrée avec un code couleur ANSI miniconnecteurs : Type J-noir, type K-jaune et type T-bleu.
  • Remarque : la plage de température indiquée concerne uniquement l'extrémité de la sonde.
  • Le matériau de la poignée peut être affecté si la sonde est étalonnée à une valeur plus élevée que la poignée en fonction du temps d’exposition, de l’application et du matériau de la poignée.
  • Les poignées en ABS sont conçues pour résister à des températures allant °jusqu'à 220 °F (104 °C).
  • Les poignées en PVC sont conçues pour résister à des températures allant °jusqu'à 200 °F (93 °C).
  • Les poignées en acier inoxydable sont conçues pour résister à une °température de 450 °F (232 °C).
  • Les mini-connecteurs sont conçus pour résister à des températures allant °jusqu'à 392 °F (200 °C).
  • Des conceptions personnalisées ou des modifications de ce produit sont disponibles sur demande.
  • Avertissement : Ce produit n'est ni approuvé ni destiné à un usage médical, clinique, chirurgical ou à toute autre application axée sur le patient, et ne doit pas être utilisé à ces fins.
Spécification
Durée d’analyse 0,5 à 1,2 s. ou plus
Certifications/Conformité ANSI
max. (métrique) -200°C à +232°C
Type Sonde de thermocouple
À utiliser avec (application) Vérification des températures alimentaires
Modèle Type T
Température (impériale) -328 °F à +449,6 °F
Longueur (impériale) 4 in
Longueur (métrique) 10,16 cm
Diamètre (métrique) Tube de procédé 1.6 mm