Learn More
Hypoxanthine, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10787763 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10787763 5 g Flacon en verre 5g
10530961 25 g Flacon en verre 25g
10331294 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10787763 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 122010050
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 68-94-0 | C5H4N4O | 136.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68-94-0
Formule moléculaire C5H4N4O
Poids moléculaire (g/mol) 136.11
Numéro MDL MFCD00005725
Clé InChI FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hypoxanthine, 6-hydroxypurine, 9h-purin-6-ol, sarkin, 6-oxopurine, sarcine, sarkine, 3h-purin-6-ol, 7h-purin-6-ol, purin-6 1h-one
CID PubChem 790
ChEBI CHEBI:17368
SMILES O=C1N=CNC2=C1NC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau Hypoxanthine
Point de fusion >250.0°C
Couleur Brun à incolore
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 26, 416
Merck Index 15, 4908
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in diluted alkalies and acids, practically insoluble in most common organic, solvents
Nom IUPAC 3,7-dihydropurine-6-one
Transmittance 95% min. (c=0.1, 0.2M NaOH, 430nm) 1cm cell
Poids de la formule 136.11
Pourcentage de pureté 99.5%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hypoxanthine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.