Learn More
Hypoxanthine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460373
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11460373 5 g 5g
11470373 25 g 25g
11480373 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11460373 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11481.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 68-94-0 | C5H4N4O | 136.11 g/mol
Hypoxanthine, is used as a marker for energy perturbation in hypoxia/ ischemia. It has been also used in DNA studies to investigate the destabilizing effect it has on DNA duplexes containing hypoxanthine as a base, in a gas phase versus a liquid phase. Hypoxanthine has also been used in studies along with 8-oxoguanine nucleotides to investigate their interaction with human DNA pol A (DNA polymerase alpha) and DNA polymerase I from Bacillus stearothermophilus. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hypoxanthine est utilisée comme marqueur pour la perturbation de l’énergie en hypoxie/ischémie. Le composé a été utilisé dans des études comme indicateur, avec l’acide urique et l’allantoïne, de réactions radicalaires in vivo. Il a également été utilisé dans les études d’ADN pour étudier l’effet déstabilisateur qu’il a sur les duplexes d’ADN contenant de l’hypoxanthine comme base, en phase gazeuse par rapport à une phase liquide. L’hypoxanthine a également été utilisée dans des études avec des nucléotides 8-oxoguanine pour étudier leur interaction avec l’ADN humain pol å (ADN polymérase alpha) et l’ADN polymérase I de Bacillus stearothermophilus. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Il ne se mélange pas facilement avec l’eau (1 : 1400). Petits cristaux d’octaèdres provenant de l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Stérilisez par filtration à l’aide d’un filtre 0,22 µm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68-94-0
Formule moléculaire C5H4N4O
Poids moléculaire (g/mol) 136.11
Numéro MDL MFCD00005725
Clé InChI FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hypoxanthine, 6-hydroxypurine, 9h-purin-6-ol, sarkin, 6-oxopurine, sarcine, sarkine, 3h-purin-6-ol, 7h-purin-6-ol, purin-6 1h-one
CID PubChem 790
ChEBI CHEBI:17368
Nom IUPAC 3,7-dihydropurine-6-one
SMILES O=C1N=CNC2=C1NC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau Hypoxanthine
Point de fusion >300°C
Quantité 5 g
Beilstein 5811
Merck Index 14,4869
Informations sur la solubilité It does not mix appreciably with water (1:1400). Small octahedra crystals from water.
Poids de la formule 136.11
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hypoxanthine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hypoxanthine