Learn More
Hypoxanthine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Hypoxanthine, is used as a marker for energy perturbation in hypoxia/ ischemia. It has been also used in DNA studies to investigate the destabilizing effect it has on DNA duplexes containing hypoxanthine as a base, in a gas phase versus a liquid phase. Hypoxanthine has also been used in studies along with 8-oxoguanine nucleotides to investigate their interaction with human DNA pol A (DNA polymerase alpha) and DNA polymerase I from Bacillus stearothermophilus. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’hypoxanthine est utilisée comme marqueur pour la perturbation de l’énergie en hypoxie/ischémie. Le composé a été utilisé dans des études comme indicateur, avec l’acide urique et l’allantoïne, de réactions radicalaires in vivo. Il a également été utilisé dans les études d’ADN pour étudier l’effet déstabilisateur qu’il a sur les duplexes d’ADN contenant de l’hypoxanthine comme base, en phase gazeuse par rapport à une phase liquide. L’hypoxanthine a également été utilisée dans des études avec des nucléotides 8-oxoguanine pour étudier leur interaction avec l’ADN humain pol å (ADN polymérase alpha) et l’ADN polymérase I de Bacillus stearothermophilus. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Il ne se mélange pas facilement avec l’eau (1 : 1400). Petits cristaux d’octaèdres provenant de l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Stérilisez par filtration à l’aide d’un filtre 0,22 µm.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Hypoxanthine |
| Point de fusion | >300°C |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 5811 |
| Merck Index | 14,4869 |
| Informations sur la solubilité | It does not mix appreciably with water (1:1400). Small octahedra crystals from water. |
| Poids de la formule | 136.11 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
Safety and Handling
- Hypoxanthine
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: Hypoxanthine