Learn More
Hypoxanthine sel disodique, MP Biomedicals
Code produit 11451892 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11451892 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11451892 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210545125
 Article restreint
Expédition estimée: 28-01-2027
Identifiants chimiques
CAS 68-94-0
Formule moléculaire C5H4N4O
Poids moléculaire (g/mol) 136.11
Numéro MDL MFCD00005725
Clé InChI FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hypoxanthine, 6-hydroxypurine, 9h-purin-6-ol, sarkin, 6-oxopurine, sarcine, sarkine, 3h-purin-6-ol, 7h-purin-6-ol, purin-6 1h-one
CID PubChem 790
ChEBI CHEBI:17368
Nom IUPAC 6,7-dihydro-3H-purin-6-one
SMILES O=C1N=CNC2=C1NC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau Hypoxanthine Disodium Salt
Quantité 25 g
Poids de la formule 180.08