Learn More
Hypoxanthine, MedChemExpress
Description
Hypoxanthine, a purine derivative, is a potential free radical generator and could be used as an indicator of hypoxia.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hypoxanthine |
| CAS | 68-94-0 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C5H4N4O |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Purin-6-ol Sarcine |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 10 mg/mL (73.47 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1NC=NC2=C1N=CN2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 136.11 |
| Afficher plus |