Learn More
Hypoxanthine, TRC
Code produit 30136245
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
25mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136245 5 g 5g
17963405 25 mg 25mg
17914375 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136245 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9985005G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 68-94-0
Formule moléculaire C5 H4 N4 O
Poids moléculaire (g/mol) 136.11
Synonyme 1,7-Dihydro-6H-purin-6-one, Hypoxanthine, Didanosine Related Compound A (USP), Didanosine Imp. A (Ph. Int.), Didanosine Imp. A (EP), 6H-Purin-6-one, 1,9-dihydro-, 6H-Purin-6-one, 1,7-dihydro- (9CI), Hypoxanthine (8CI), 1,9-Dihydro-6H-purin-6-one, 1,9-Dihydro-purin-6-one, 1H,7H-Hypoxanthine, 1H,9H-Hypoxanthine, 1H-Purin-6(9H)-one, 3H-Purin-6-ol, 6-Hydroxy-1H-purine, 6-Hydroxypurine, 6-Oxopurine, 9H-Purin-6(1H)-one, 9H-Purin-6-ol, Hypoxanthine enol, NSC 129419, NSC 14665, Purin-6(1H)-one, Purin-6(3H)-one, Purin-6-ol, Sarcine, Sarkin, Sarkine
Nom IUPAC 1,9-dihydropurine-6-1
SMILES O=C1NC=Nc2[nH]cnc12
Specifications
Nom chimique ou matériau Hypoxanthine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
Poids de la formule 136.0385
Pourcentage de pureté >95%