Learn More
Acétate succinate d'hypromellose, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hypromellose Acetate Succinate |
| CAS | 71138-97-1 |
| Formule moléculaire | C10H22O9 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Hypromellose ASLF, Affinisol HPMCAS 912G |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H6O4.C3H8O2.C2H4O2.CH4O/c5-3(6)1-2-4(7)8;1-3(5)2-4;1-2(3)4;1-2/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);3-5H,2H2,1H3;1H3,(H,3,4);2H,1H3 |
| SMILES | CC(CO)O.CC(=O)O.CO.C(CC(=O)O)C(=O)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 286.28 |