Learn More
Hypromellose, MedChemExpress
Description
Hypromellose is a hydrophilic, non-ionic cellulose ether used to form swellable-soluble matrices.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hypromellose |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 9004-65-3 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Synonyme | (Hydroxypropyl)methyl cellulose HPMC Celacol HPM 5000 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 25 mg/mL (Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (Need ultrasonic) |
| SMILES | [R]O[C@@H]1[C@H](O[R])[C@@H](O[R])[C@H](O[C@H]2[C@H](O[R])[C@@H](O[R])[C@H](O[R])[C@@H](CO[R])O2)[C@@H](CO[R])O1.CO.CC(O)CO.[n].[x] |
| Qualité | Research |