Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyPURITY™ ADVANCE™, granulométrie de 5 μm
Code produit 11592831 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Conditionnement
11592831 50 mm 4,6 mm -
10266933 250 mm 4,6 mm 1 pièce
11572831 50 mm 2,1 mm 1 pièce
11522841 100 mm 4,6 mm 1 pièce
11552841 150 mm 4,6 mm 1 pièce
11502841 100 mm 2,1 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11592831 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21005054630
Expédition estimée: 15-10-2026
Utilisez cette colonne C8 spécialisée pour séparer les composés présentant une mauvaise forme de pic avec les phases greffées alkyles traditionnelles.
Les colonnes HPLC Thermo Scientific™ HyPURITY ADVANCE™ associent les performances exceptionnelles de notre silice HyPURITY 190 Å à une chimie en phase inverse C8. Ce conditionnement spécialisé avec marquage polaire intégré est bien adapté aux applications LC/MS. Le groupe polaire protège les silanols de surface contre l’interaction avec les analytes polaires et offre une sélectivité alternative avec d’excellentes performances pour les composés présentant une mauvaise forme de pic avec les phases liées à l’alkyle traditionnelles telles que C18.
Les colonnes HPLC HyPURITY ADVANCE offrent :
  • Une phase stationnaire polaire intégrée pour une sélectivité alternative
  • Idéales pour des analyses rapides à haut débit
  • Stabilité aqueuse améliorée
  • Forme de pic exceptionnelle pour les acides, les bases et les chélateurs
  • Tailles de particules de 3 µm et 5 µm disponibles dans une large gamme de géométries de colonne
  • Compatibles avec la LC / MS en raison d’un bleeding exceptionnellement faible
  • Parfaitement adaptées à une grande variété d’applications pharmaceutiques
Informations sur la commande
d’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Longueur (métrique) 50 mm
Granulométrie 5 μm
Porosité 180 Å
Surface spécifique 200 m²/g
Type d’USP L7
Phase stationnaire C8
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 9 %
Type de colonne Phase inverse
Phase Phase inverse