Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de protection HyPURITY™ AQUASTAR™
Code produit 10505615 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
2,1 mm
3 mm
4 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
Conditionnement:
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Granulométrie Conditionnement
10505615 2,1 mm 3 μm 4 pièces
10168044 3 mm 3 μm 4 pièces
10774647 4 mm 5 μm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10505615 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 22503012101
Expédition estimée: 30-11-2026
Requires
Support Thermo Scientific UNIGUARD à raccord direct ou indépendant, vendu séparément.
Les cartouches de protection à montage rapide offrent une protection pratique, économique et efficace qui prolonge la durée de vie des colonnes
Les cartouches de protection à montage rapide offrent une protection pratique, économique et efficace qui prolonge la durée de vie des colonnes.
  • Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
  • Il s’adapte au support Thermo Scientific UNIGUARD™ à raccord direct ou indépendant
  • À “end-capping” polaire pour une sélectivité alternative
  • Colonnes de haute qualité, à base de silice ultrapure
Requiert :
Support Thermo Scientific UNIGUARD à raccord direct ou indépendant, vendu séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux de carbone 10 %
pH 2 à 8
Granulométrie 3 μm
Longueur (métrique) 10 mm
Porosité 190 Å
Surface spécifique 200 m2/g
Diamètre (métrique) 2,1 mm
Diamètre (métrique) interne 2,1 mm
À utiliser avec (équipement) Support Uniguard à raccord direct et indépendant
“End-capped” Oui
Type d’USP L1
Gamme de produits HyPURITY