Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HyPURITY™ C18, granulométrie de 3 μm
Code produit 11552881 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Conditionnement
11552881 125 mm 4,6 mm 1 pièce
10483465 250 mm 4,6 mm 1 pièce
10359293 150 mm 4 mm 1 pièce
10382545 30 mm 2,1 mm 1 pièce
10302975 150 mm 1 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11552881 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 22103124630
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Colonnes de haute qualité, à base de silice ultrapure
  • Colonnes C18 hautement caractérisées, testées et validées
Informations sur la commande
d’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Longueur (métrique) 125 mm
Granulométrie 3 μm
pH 1 à 9
Porosité 190 Å
Surface spécifique 200 m²/g
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 13%
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse