Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes et cartouches HPLC
- Colonnes HPLC
- Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyPURITY™ C18, granulométrie de 3 μm
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyPURITY™ C18, granulométrie de 3 μm
Product Code. 10077454 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
10mm
10 mm
30 mm
50 mm
100mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Granulométrie:
3 μm
3µm
5 μm
Unit Size:
1 pièce
4 pièces
27 product options available for selection
| Product Code. | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Unit Size |
|---|---|---|---|---|
| 10077454 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10096084 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10648445 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10109194 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10483285 | 100mm | 3 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10290755 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10648615 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10118954 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10392965 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10704437 | 10mm | 2,1 mm | 3µm | 4 pièces |
| 10006114 | 10mm | 4 mm | 3µm | 4 pièces |
| 10690236 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm | 4 pièces |
| 10751937 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | 4 pièces |
| 10761937 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | 4 pièces |
| 10017514 | 30 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10477634 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10230615 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10077554 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10231195 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10270905 | 100mm | 4 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10408384 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | - |
| 10601116 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10067644 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10399243 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10630346 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10518795 | 250 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10528795 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
10077454
Supplier
Thermo Scientific™
Supplier No.
22105254030
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Utilisez le code promo 28170
Expédition estimée: 05-11-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Add to basket
947.70 EUR valable jusqu'au 2026-12-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28170" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28170" pour bénéficier de cette offre.
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
Les colonnes HPLC Thermo Scientific TM HyPURITYTM C18 sont disponibles dans des dimensions limitées. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client.
- Colonnes C18 hautement caractérisées, testées et validées
Informations de commande :
d’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
Specifications
Specifications
| Diamètre (métrique) | 4 mm |
| À utiliser avec | LC-MS |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 1 à 9 |
| Porosité | 190 Å |
| Surface spécifique | 200 m²/g |
| Type d’USP | L1 |
| Phase stationnaire | C18 |
| Matériau de remplissage | Silice |
| Taux de carbone | 13 % |
| Type de colonne | Phase inverse |
| “End-capped” | Oui |
| Phase | Phase inverse |
| Show More Show Less |