Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyPURITY™ C18, granulométrie de 3 μm
Code produit 10751937 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 mm
50 mm
100mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie Conditionnement
10751937 - - - -
10096084 50 mm 2,1 mm 3 μm 1 pièce
10648445 50 mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
10109194 100 mm 2,1 mm 3 μm 1 pièce
10483285 100mm 3 mm 3 μm 1 pièce
10290755 100 mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
10648615 150 mm 2,1 mm 3 μm 1 pièce
10118954 150 mm 3 mm 3 μm 1 pièce
10392965 150 mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
10704437 - - - -
10006114 - - - -
10690236 - - - -
10761937 - - - -
10017514 30 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
10477634 50 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
10230615 50 mm 3 mm 5 μm 1 pièce
10077554 50 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
10231195 100 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
10270905 100mm 4 mm 5 μm 1 pièce
10408384 100 mm 4,6 mm 5 μm -
10601116 150 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
10067644 150 mm 3 mm 5 μm 1 pièce
10399243 150 mm 4 mm 5 μm 1 pièce
10630346 150 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
10518795 250 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
10077454 250 mm 4 mm 5 μm 1 pièce
10528795 250 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Code produit 10751937 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 22105013001
Expédition estimée: 27-11-2026
Les colonnes HPLC Thermo Scientific TM HyPURITYTM C18 sont disponibles dans des dimensions limitées. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service Client.
Les colonnes HPLC Thermo Scientific TM HyPURITYTM C18 sont disponibles dans des dimensions limitées. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client.
  • Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
  • Il s’adapte aux supports Thermo Scientific UNIGUARD™ à raccord direct ou indépendants
Caractéristiques de la phase solide HyPURITY
  • Silice de haute qualité et ultra-pure
  • Colonnes C18 hautement caractérisées, testées et validées
Requiert :
Support Thermo Scientific UNIGUARD à raccord direct ou indépendant, vendu séparément.