Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyPURITY™ Cyano
Code produit 10343055 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
150 mm
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10343055 250 mm 1 pièce
10580136 50 mm 1 pièce
10271225 150 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10343055 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 22805254630
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 15-10-2026
Colonnes HPLC HyPURITY hautement caractérisées, testées et validées.
Les colonnes HPLC Thermo Scientific™ HyPURITY™ Cyano sont basées sur la silice 190 Å HyPURITY—la meilleure qualité de silice disponible, essentiellement exempte de métal avec une stabilité exceptionnelle à pH élevé et faible. Le procédé de fabrication robuste garantit reproductibilité et qualité optimale, lot après lot. Dans le cadre du procédé de fabrication, des précautions supplémentaires sont prises pour assurer une surface en silice largement homogène. Cette surface est un précurseur essentiel pour la préparation de phases liées uniformes. Cyano est généralement moins hydrophobe et les composés sont donc moins retenus par rapport aux autres phases d’alkyle, bien qu’il présente une forte interaction dipolaire. En outre, cyano peut être utilisé dans des conditions de phase inverse ou de phase normale/HILIC.
Informations sur la commande
d’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
À utiliser avec Palier d’agitateur SVL™
Longueur (métrique) 250 mm
Granulométrie 5 μm
Porosité 190 Å
Surface spécifique 200 m²/g
Type d’USP L10
Phase stationnaire Cyano (CN)
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 4 %
Type de colonne Mode mixte
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse, phase normale, sélectivité polaire
Matériau Verre
Type de produit Corps Torion