Learn More
Cytiva Milieu sérique réduit HyQ™-RS
Code produit 10442372
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1000 mL
Type de produit:
Milieu de sérum réduit
Conditionnement:
1000mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de produit Conditionnement
10442372 1000 mL Milieu de sérum réduit 1000mL
10123492 500 mL Milieu de sérum réduit 500mL
10031432 500 mL Milieu de sérum réduit 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10442372 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30565.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.25€
    44.00€ / 1000mL
    Économisez 10.25€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-02-2027
Pour les applications nécessitant une concentration sérique plus faible
  • Favorisez la croissance des cultures cellulaires
  • Format : Liquide
  • À conserver à une température comprise entre 2°et 8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classification None
Forme Liquide
Type de produit Milieu de sérum réduit
Stérilité Sterile
Sterilization Method 0,1 μm Stérilisé filtré
Avec additifs Glutamine, Glucose
Sans additif None
Quantité 1000 mL
Contenu et stockage 2° jusqu'à 8 °C
Description DMEM-RS avec L-Glutamine