Learn More
Beckman Coulter Life Sciences Tubulure Hyrtel™
Code produit 31777236 Tous les produits Beckman Coulter Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
1 ft.
10 ft.
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Conditionnement
31777236 1 ft. 1 pièce
31777234 10 ft. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31777236 Fournisseur Beckman Coulter Life Sciences Code fournisseur 960011
Expédition estimée: 24-11-2026
Matériau pour la flexibilité et la résistance chimique
  • Partie du système de surveillance des installations MET ONE
  • Tuyauterie pour compteurs de particules à faible débit
Spécification
Type de produit Tubes d’échantillon
Type d’affichage Aucun
Couleur Noir
Diamètre (impériale) 0,25 in, 0,375 in
Longueur (impériale) 1 ft.