Learn More
Cytiva Réactif de dissociation cellulaire HyrTrp
Code produit 17215814
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17215814 500 mL 500mL
17205814 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17215814 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SV30209.02
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Alternative recombinante et exempte de composants d’origine animale à la trypsine porcine traditionnelle
  • Sans composants d’origine animale (ADCF)
  • Sans colorant
  • Convient à une variété d’applications et de types de cellules
  • Dissociation cellulaire efficace
  • N’a pas d’impact sur la viabilité de la lignée cellulaire et les temps de doublage
  • Pour la production de vaccins à base de cellules et les processus de culture cellulaire pour thérapie par cellules souches/cellules primaires/géniques
  • Pour une utilisation avec des lignées cellulaires dépendantes de l’adhérence MRC-5, Vero, CHO K-1 cultivées avec ou sans sérum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Réactif de dissociation de culture cellulaire
À utiliser avec Lignées cellulaires dépendantes de l’adhérence MRC-5, Vero, CHO K-1 cultivées avec ou sans sérum
Quantité 500 mL