Learn More
BUCHI Contrôleur I-180 pour Rotavapor R-80
Code produit 30000610 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Évaporateur rotatif R-80 I-100
Évaporateur rotatif R-80 V-80/180
Évaporateur rotatif R-80 V-80/180 à vide de laboratoire
Comprend:
Adaptateur de câble pour alimentation I-180, I-100
Bloc d’alimentation
Câble de communication, support
Unité de valve, flacon de Woulff, câble de communication, tubes
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Comprend unitSize
30000610 Évaporateur rotatif R-80 V-80/180 Bloc d’alimentation 1 pièce
30000645 Évaporateur rotatif R-80 V-80/180 Câble de communication, support 1 pièce
30000632 Évaporateur rotatif R-80 V-80/180 à vide de laboratoire Unité de valve, flacon de Woulff, câble de communication, tubes 1 pièce
30000634 Évaporateur rotatif R-80 I-100 Adaptateur de câble pour alimentation I-180, I-100 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30000610 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 11I1802
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L'I-180 est une interface facile à utiliser permettant de réguler automatiquement et facilement votre aspirateur. Augmentez le contrôle du processus d'évaporation en réglant le vide souhaité et en accédant à d'autres modes de fonctionnement.
  • La conception fonctionnelle répond aux besoins essentiels de la régulation du vide
  • Permet d’économiser des ressources grâce au contrôle de la pompe à vide
  • Grande durabilité grâce à une conception robuste et durable
  • Manipulation conviviale et intuitive grâce à l’interface utilisateur auto-explicative
  • Régulation du vide facile et précise
  • Les informations pertinentes s’affichent en un coup d’œil
  • Haute fiabilité grâce au contrôle centralisé des principaux paramètres du processus
  • Contrôle complet du processus grâce à la surveillance des paramètres
  • Technologie éprouvée pour les applications principales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Interface de contrôleur
À utiliser avec (équipement) Évaporateur rotatif R-80 V-80/180
Comprend Bloc d’alimentation