Description
- La conception fonctionnelle répond aux besoins essentiels de la régulation du vide
- Permet d’économiser des ressources grâce au contrôle de la pompe à vide
- Grande durabilité grâce à une conception robuste et durable
- Manipulation conviviale et intuitive grâce à l’interface utilisateur auto-explicative
- Régulation du vide facile et précise
- Les informations pertinentes s’affichent en un coup d’œil
- Haute fiabilité grâce au contrôle centralisé des principaux paramètres du processus
- Contrôle complet du processus grâce à la surveillance des paramètres
- Technologie éprouvée pour les applications principales
Spécification
Spécification
| Type | Interface de contrôleur |
| À utiliser avec (équipement) | Évaporateur rotatif R-80 V-80/180 |
| Comprend | Câble de communication, support |
Nom du produit
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?