Learn More
Invitrogen™ BacLight™ Green Bacterial Stain
Description
Les colorations bactériennes BacLight Green (réf. B-35000) et BacLight Red (réf. B-35001) sont des réactifs de marquage fluorescents pour la détection et la surveillance des bactéries. Ces deux colorants ne sont pas des colorants acides nucléiques. Les bactéries colorées avec les colorations bactériennes BacLight Green et BacLight Red présentent une fluorescence rouge et vert vif (absorption / émission de respectivement environ 480 / 516 et environ 581 / 644 nm), et peuvent être résolues à l’aide des canaux cytométriques à flux approprié ou des filtres de microscopie à fluorescence. Les colorations bactériennes BacLight sont compatibles avec les méthodes de fixation du formaldéhyde ou de l’alcool.
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Bactéries |
| Contenu et stockage | Contient 20 flacons de coloration bactérienne verte BacLight™ (50 ug par flacon). Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence, Cytomètre en flux |
| Type de produit | Coloration bactérienne |
| Type de colorant | Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s) |
| Forme | Solide |
| Format | Tube(s), lame(s) |
| Gamme de produits | BacLight |
| Quantité | 20 x 50 μg |
| Afficher plus |