Learn More
Invitrogen™ Réactif de blocage à base de protéines I-Block™
Code produit 12684305
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 g
Conditionnement:
30g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12684305 30 g 30g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12684305 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur T2015
 Article restreint
En stock
Réactif de blocage hautement purifié à base de caséine. Le réactif de blocage protéique Thermo Scientific I-Block offre un blocage supérieur par rapport au lait séché et à l’albumine sérique bovine (BSA).
  • Sans biotine
  • Testé dans des dosages avec des substrats Tropix et des conjugués phosphatases alcalines
  • Utile comme réactif de blocage dans les applications à membranes et d’immunoessais
  • Travail suggéré
  • La concentration est de 0,2 % (p/v) pour détecter des acides nucléiques sur les membranes en nylon neutres ou à charge positive et pour les immunoessais, et pour détecter des protéines sur les membranes (nitrate de cellulose, PVDF ou nylon neutre)
  • Une concentration de 3 % est recommandée pour détecter des protéines sur une membrane en nylon à charge positive (comme la membrane TropilonPlus™)
Préparation
Préparation dans un tampon salin tamponné au Tris- ou au phosphate avec chauffage (40° à 50°C).
Applications
Utilisable avec les systèmes de détection Western-Light™, Western-Light Plus™, Western-Star™, ELISA-Light™, Southern-Light™ et Southern-Star™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Réactif
À utiliser avec (équipement) Systèmes de détection Western-Light™, Western-Star™, Southern-Star™, ELISA-Light™, Southern-Light™, Western-Light Plus™
Gamme de produits I-Block, NovaBright
Quantité 30 g