Learn More
I-CBP112, MedChemExpress
Code produit 16477798
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16477798 10 mg
16457636 100 mg
16443757 50 mg
16431829 1 mg
16410268 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16477798 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY19541
MedChemExpress I-CBP112 is a specific and potent acetyl-lysine competitive protein-protein interaction inhibitor, that inhibits the CBP/p300 bromodomains, enhances acetylation by p300.
I-CBP112 is a specific and potent acetyl-lysine competitive protein-protein interaction inhibitor, that inhibits the CBP/p300 bromodomains, enhances acetylation by p300.
Spécification
Nom chimique ou matériau I-CBP112
CAS 1640282-31-0
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H36N2O5
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 32 mg/mL (68.29 mM)
SMILES COC1=C(OC)C=C(C2=CC(OC[C@H]3CCCN(C)C3)=C(OCCN(C(CC)=O)C4)C4=C2)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 468.59
Poids de la formule 468.59
Pourcentage de pureté 98.46%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death