Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en verre transparent pour analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis) avec bouchon fermé sur le dessus I-Chem™
Code produit 12862324
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
20 ml
40 ml
Niveau:
Certifiés
Non traitées
Traité
Conditionnement:
72 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Niveau Conditionnement
12862324 20 ml Traité 72 pièces
16081272 20 ml Non traitées 72 pièces
15572600 40 ml Non traitées 72 pièces
12697376 20 ml Certifiés 72 pièces
12647386 40 ml Certifiés 72 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12862324 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur C2260020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    263.00€
    210.00€ / 72 pièces
    Économisez 53.00€
    20% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces flacons en verre pour analyse des composés organiques volatils transparents avec bouchons fermés sur le dessus pour l’analyse des composés organiques volatils de l’EPA lorsqu’un bouchon à septa perçable n’est pas nécessaire.
Les flacons VOA transparents Thermo Scientific™ avec bouchon fermé sont conçus pour l’analyse des composés organiques volatils (VOA), conformément aux normes EPA. Flacons à bouchon fermé pour l’échantillonnage de l’analyse des composés organiques volatils lorsqu’un bouchon avec septa perforable n’est pas nécessaire. Disponibles certifiés pour répondre aux spécifications basées sur les performances EPA pour l’analyse des composés organiques volatils, traités de la même manière que les flacons certifiés, mais sans documentation de certification, ou non traités et prêts pour votre propre procédure de nettoyage.
Caractéristiques :
  • Flacon transparent conçu pour l’analyse des composés organiques volatils (VOA)
  • Choix entre 20 ou 40 ml
  • Bouchon en polypropylène blanc fermé sur le dessus avec revêtement en silicone revêtu de PTFE collé sur le bouchon pour un joint sécurisé
  • Conception directement compatible avec l’automatisation
  • Bouchons fixés aux flacons
Incluent :
Certifiés :
  • Certifiés pour égaler ou dépasser les normes de l’EPA en matière de spécifications de performance pour l’analyse des composés organiques volatils
  • Certificat d’analyse et code-barres inclus dans le carton avec numéro de lot pour la traçabilité
  • Chaque flacon porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
  • Étiquettes d’analyse incluses et non fixées à usage optionnel
  • Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi une garantie d’inviolabilité
  • L’emballage en carton unique du terrain au laboratoire se transforme facilement en plateau porte-flacons pratique pour l’utilisation au laboratoire ; conditionnement en carton avec séparateur pour amortir et prévenir la casse ; suremballage requis pour l’expédition
Les flacons traitéssont traités de la même manière que les flacons certifiés et livrés avec toutes les caractéristiques des flacons certifiés, mais ils ne portent pas de code-barres et n’incluent pas de certificat d’analyse.
Les flacons non traités sont conditionnés de façon économique verre contre verre dans un plateau conditionné sous film plastique thermorétracté et prêts pour votre propre procédure de nettoyage et de certification en interne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacon VOA transparent
Matériau (doublure) PTFE-faced Silicone
Diamètre (impériale) externe 1,1 in
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 28 mm
Matériau Verre (type 1)
Volume (métrique) 20 ml
Hauteur (impériale) 2,25 in
Niveau Traité
Nbre par carton 72
Bouchon de rechange B267-2414UBB
Volume (impérial) 0.5 oz
Volume (impériale) jusqu’au rebord 0.8 oz
Volume (métrique) jusqu’au rebord 23,5 mL
Gamme de produits I-Chem
Volume (métrique) total 20 mL
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon fermé avec joint en silicone
Quantité 72 boîtes
Taille du bouchon 24 / 414
À utiliser avec (équipement) Analyse des composés organiques volatils
Certifications/Conformité Les flacons certifiés et traités égalent ou dépassent les normes de performance de l’EPA pour l’analyse des matières organiques volatiles
Hauteur (métrique) 57 mm
Type de produit Flacon