Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en verre pour analyse des composés organiques volatils ambrés I-Chem™ et EP™ avec septa de 0,125 po. Septa : 40 ml, certifiés, flacon ambré de 40 ml avec septum fixé de 0,125 po certifié
Remplissez les flacons sans piéger d’air sans effort avec ces flacons en verre pour analyse des composés organiques volatils, optimisés avec l’angle d’épaulement parfait et proposés dans un large éventail de tailles et de styles.
Marque: Thermo Scientific™ S126-0020
Description
Remplissez les flacons sans piéger d’air sans effort avec les flacons en verre pour analyse des composés organiques volatils ambrés Thermo Scientific™ I-Chem™ et EP™ avec septa de 0,125″, conçus pour le prélèvement d’échantillons d’eau pour l’analyse des composés organiques volatils. Disponibles avec un septum fixé en permanence au bouchon ou non fixé pour en faciliter le remplacement. L’angle parfait de l’épaulement permet un remplissage sans effort sans rétention d’air. Disponibles certifiés pour répondre aux spécifications basées sur les performances EPA pour l’analyse des composés organiques volatils, traités de la même manière que les flacons certifiés, mais sans documentation de certification, ou non traités et prêts pour votre propre procédure de nettoyage.
Caractéristiques :
- Flacon transparent conçu pour le prélèvement d’échantillons d’eau pour analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis)
- Épaulement incliné du flacon optimisé pour éviter toute présence de bulles d’air
- Bouchon en polypropylène blanc avec opercule avec septum en silicone revêtu de PTFE de 0,125 po d’épaisseur standard
- Choisissez le septum fixé en permanence au bouchon ou non fixé pour un remplacement facile
- Directement compatibles avec les bouchons d’automatisation assemblés sur les flacons
Inclut :
Flacons certifiés :
- Certifiés pour égaler ou dépasser les normes de l’EPA en matière de spécifications de performance pour l’analyse des composés organiques volatils
- Certificat d’analyse et code-barres inclus dans le carton avec numéro de lot pour la traçabilité
- Chaque flacon porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
- Étiquettes d’analyse incluses et non fixées à usage optionnel
- Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi une garantie d’inviolabilité
- L’emballage en carton unique du terrain au laboratoire se transforme facilement en plateau porte-flacons pratique pour l’utilisation au laboratoire (uniquement les types comportant un septum non fixé) ; conditionnement en carton avec séparateur pour amortir et prévenir la casse ; suremballage requis pour l’expédition
Les flacons traités sont traités de la même manière que les flacons certifiés et livrés avec toutes les caractéristiques des flacons certifiés, mais ils ne portent pas de code-barres et n’incluent pas de certificat d’analyse.
Les flacons non traités sont conditionnés de façon économique verre contre verre dans un plateau conditionné sous film plastique thermorétracté et prêts pour votre propre procédure de nettoyage et de certification en interne.
Garantie : 90 jours
Spécification
| Flacon transparent I-Chem de 20 ml avec septum non lié de 0,125 po, non traité | |
| Transparent | |
| Verre (type 1) | |
| 2,25 in | |
| 72 | |
| 0,5 oz. | |
| 23,5 mL | |
| 72 boîtes |
| 1,1 in | |
| 28 mm | |
| 20 mL | |
| Non traitées | |
| 297-2414/288-0022 | |
| 0,8 oz. | |
| Bouchon avec septum non lié |