Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en verre ambré pour analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis) avec septa de 0,125 po I-Chem™
Code produit 13449018
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
20 ml
40 ml
40 ml
60 mL
Gamme de produits:
EP
I-Chem
Niveau:
Certifiés
Non traitées
Traités
Nbre par carton:
72/Carton
Conditionnement:
1 pièce
72 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Gamme de produits Niveau Nbre par carton Conditionnement
13449018 40 ml I-Chem Certifiés 72/Carton 72 pièces
15599085 20 ml EP Certifiés 72/Carton 72 pièces
17993401 40 ml EP Certifiés 72/Carton 72 pièces
15935091 20 ml EP Non traitées 72/Carton 72 pièces
17924766 40 ml EP Non traitées 72/Carton 72 pièces
17412733 60 mL I-Chem Non traitées 72/Carton 1 pièce
12949684 40 ml I-Chem Traités 72/Carton 72 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 13449018 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur S3460040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.00€
    209.70€ / 72 pièces
    Économisez 139.30€
    39% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Remplissez les flacons sans piéger d’air sans effort avec ces flacons en verre pour analyse des composés organiques volatils, optimisés avec l’angle d’épaulement parfait pour faciliter le remplissage.
Les flacons VOA ambrés Thermo Scientific™ avec septa de 0,125 po sont disponibles avec un septum fixé en permanence au bouchon ou non fixé pour en faciliter le remplacement, dans les tailles 20, 40 ou 60 ml.Optimisé avec l’angle d’épaulement parfait pour faciliter le remplissage sans piéger d’air.Disponibles certifiés pour répondre aux spécifications basées sur les performances EPA pour l’analyse des composés organiques volatils, traités de la même manière que les flacons certifiés, mais sans documentation de certification, ou non traités et prêts pour votre propre procédure de nettoyage.
Caractéristiques :
  • Flacon ambré pour le prélèvement d’échantillons d’eau pour analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis)
  • La couleur ambrée protège les analytes photosensibles des dégradations
  • Épaulement incliné optimisé pour éviter toute présence de bulles d’air
  • Choisissez entre 20 ml, 40 ml et 60 ml
  • Bouchon en polypropylène blanc avec opercule avec septum en silicone revêtu de PTFE de 0,125 po d’épaisseur standard
  • Choix de septum fixé en permanence au bouchon ou non fixé pour un remplacement facile
  • Conception directement compatible avec l’automatisation
  • Bouchons fixés aux flacons
Inclut :
Flacons certifiés :
  • Certifiés pour égaler ou dépasser les normes de l’EPA en matière de spécifications de performance pour l’analyse des composés organiques volatils
  • Certificat d’analyse et code-barres inclus dans le carton avec numéro de lot pour la traçabilité
  • Chaque flacon porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
  • Étiquettes d’analyse incluses et non fixées à usage optionnel
  • Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi une garantie d’inviolabilité
  • L’emballage en carton unique du terrain au laboratoire se transforme facilement en plateau porte-flacons pratique pour l’utilisation au laboratoire (uniquement les types comportant un septum non fixé) ; conditionnement en carton avec séparateur pour amortir et prévenir la casse ; suremballage requis pour l’expédition
Les flacons traités sont traités de la même manière que les flacons certifiés et livrés avec toutes les caractéristiques des flacons certifiés, mais ils ne portent pas de code-barres et n’incluent pas de certificat d’analyse.
Les flacons non traités sont conditionnés de façon économique verre contre verre dans un plateau conditionné sous film plastique thermorétracté et prêts pour votre propre procédure de nettoyage et de certification en interne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacon VOA ambré
Diamètre (impériale) externe 1,1 in
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 28 mm
Matériau Verre (type 1)
Volume (métrique) 40 ml
Septum 0.125 in. unbonded septum
Hauteur (impériale) 3,75 in
Niveau Certifiés
Nbre par carton 72/Carton
Bouchon de rechange 297-2414/288-0022
Volume (impérial) 1 oz
Volume (impériale) jusqu’au rebord 200 ml (1.5 oz)
Volume (métrique) jusqu’au rebord 44 ml
Gamme de produits I-Chem
Volume (métrique) total 40 mL
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon avec septum non lié
Quantité 72 boîtes
Épaisseur (métrique) 3,17 mm
Taille du bouchon 24 / 414
Certifications/Conformité Les flacons certifiés et traités répondent ou dépassent les normes de performances EPA pour l’analyse des composés organiques volatils ; fabriqués selon un système de gestion de la qualité certifié ISO.
Hauteur (métrique) 95 mm
Type de produit Flacon