Learn More
Cytiva E. coli BL21
Code produit 10658225 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 flacon
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10658225 1 flacon 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10658225 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 27154201
 Article restreint
Expédition estimée: 12-10-2026
Souche hôte d’E. coli déficiente en protéase pour une expression optimale des protéines recombinantes
  • F-, ompT, hsdS (rB-, mB-), gal, dcm
  • Hôte exemplaire bien adapté à une utilisation avec le système de fusion génétique GST
  • Expression de haut niveau d’une variété de protéines recombinantes
  • Déficiente en souche d’E. Coli B et systèmes de restriction de type sauvage pour permettre une transformation à haute efficacité avec de l’ADN plasmide non modifié
  • Vérifié par analyse d’empreintes RAPD à l’aide du kit d’analyse RAPD Ready-To-Go™
  • Manque de la protéase Lon principale responsable de la dégradation des protéines endommagées ou étrangères
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 flacon
Espèces E. coli