Learn More
Invitrogen™ FungaLight™ Yeast CFDA, AM/Propidium Iodide Vitality Kit
Description
Le kit de vitalité de l’iodure AM / propidium FungaLight™ Yeast CFDA associe un substrat d’estérase perméable aux cellules à un indicateur d’intégrité membranaire pour évaluer la vitalité des cellules de levure par cytométrie en flux ou microscopie. L’acétoxyméthyl ester (AM) du substrat d’estérase 5-carboxyfluorescéine diacétate (CFDA) permet à ce réactif d’activer la perméabilité des membranes cellulaires. Une fois à l’intérieur de la cellule, les groupes bloquants lipophiles et de diacétate sont clivés par des estérases non spécifiques, ce qui entraîne une forme fluorescente et chargée qui s’évent très lentement des cellules. En revanche, l’indicateur d’intégrité de la membrane, l’iodure de propidium pénètre dans la levure lorsque les membranes sont endommagées. Avec un mélange approprié de colorants CFDA, AM et d’iodure de propidium, la levure d’estérase avec des membranes cellulaires intactes colorent le vert fluorescent, alors que la levure avec des membranes endommagées colorent le rouge fluorescent.
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Cellules de levure |
| Contenu et stockage | Contient 3 flacons de 5-CFDA (1 mg par flacon), 1 flacon d’iodure de propidium et 1 flacon de DMSO. Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Test de viabilité |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence, Cytomètre en flux |
| Type de produit | Kit de vitalité d’iodure AM/propidium |
| Type de colorant | Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s) |
| Emission | PI : 490⁄635, CFDA : 492 / 517 |
| Forme | Solide |
| Format | Solide |
| Afficher plus |