Learn More
i-Inositol, MedChemExpress
Code produit 16471108
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16471108 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16471108 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1411
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
MedChemExpress i-Inositol is a chemical compound, associated lipids are found in many foods, in particular fruit, especially cantaloupe and oranges.
i-Inositol is a chemical compound, associated lipids are found in many foods, in particular fruit, especially cantaloupe and oranges.
Spécification
Nom chimique ou matériau i-Inositol
CAS 87-89-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H12O6
Quantité 5 g
Synonyme myo-Inositol meso-Inositol
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 100 mg/mL (555.06 mM) ∣DMSO : 10 mg/mL (55.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)O)O)O
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Powder