Learn More
IKA™ Agitateur industriel I-MAG
Code produit 17583616 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
300 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
17583616 300 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17583616 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0020014226
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 28-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’I-MAG est un agitateur magnétique puissant et compact pour les applications en laboratoire et en production.
  • En combinaison avec les cadres de montage I-MAG SP pour les grandes cuves, disponibles en tant qu’accessoires, il est possible de mélanger efficacement jusqu’à 300 litres d’eau. L’unité de commande câblée (contrôleur) permet une manipulation aisée et une intégration simple dans les systèmes d’ingénierie des processus, par exemple.
  • L’unité d’entraînement robuste (classe de protection IP 64) se compose d’un moteur à couple élevé et sans usure et d’un couplage magnétique doté d’aimants en néodyme très performants. Cela permet de mélanger efficacement les milieux visqueux ainsi que les récipients présentant une plus grande distance entre la surface d’installation et le barreau d’agitation (par exemple, les récipients à double paroi ou les récipients à fond isolé).
  • Afin d’atteindre de manière optimale des vitesses élevées, même dans des conditions difficiles, l’I-MAG dispose d’une vitesse de démarrage réglable qui empêche le barreau d’agitation magnétique de se détacher pendant la phase d’accélération. La sécurité du processus est également assurée par la détection intégrée du couplage magnétique du barreau d’agitation. En cas de détachement ou de défaillance du couplage magnétique, l’utilisateur en est informé par l’intermédiaire de l’unité de commande.
  • Le contrôleur I-MAG dispose de différentes interfaces numériques et analogiques. Ainsi équipé, le dispositif peut, par exemple, être commandé par une pédale ou un bouton de commande ou être intégré dans un réseau via USB/LAN/WIFI. Avec un logiciel approprié (par exemple labworldsoft™ 6), l’I-MAG peut donc être intégré dans un processus d’usine automatisé.
  • Autres caractéristiques :
    • Entraînement avec classe de protection IP 64 très élevée : utilisation sans restriction, même dans des conditions environnementales difficiles, grâce au boîtier en acier inoxydable fermé
    • Moteur à commande électronique pour des vitesses très stables, même sous charge, et pour des résultats reproductibles
    • Montage sûr et ergonomique du contrôleur directement sur la cuve ou sur une tige de support à l’aide du support universel I-MAG UHC (disponible en tant qu’accessoire)
    • Navigation dans le menu multilingue
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 100 à 1 500 tr/min
Positions d’agitation 1
Capacité 300 L
Affichage TFT
Tension 100/240 V
Dimensions (L x l x H) 260 x 70 x 300 mm
Fréquence 50/60 Hz
Matériau Acier inoxydable 1,4301
Minuteur Oui
Type Agitateur magnétique
Poids (métrique) 8 kg