Learn More
Ambion™ mirVana™ miRNA Inhibitor, 0.25 nmol
Code produit 13403089
Modifier l'affichage
Click to view available options
0,25 nmol
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
13403089 0,25 nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13403089 Fournisseur Ambion™ Code fournisseur 4464092
 Article restreint
Expédition estimée: 17-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Inhibiteur de micro-ARN mirVana™
Les inhibiteurs du micro-ARN sont de petites molécules d’ARN simple brin chimiquement modifiées, conçues pour se lier spécifiquement aux molécules de micro-ARN endogènes et les inhiber et permettre l’analyse fonctionnelle du micro-ARN par la régulation négative de son activité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C).
RNAi Type miARN
Type de produit miARN
Quantité 0,25 nmol