Learn More
Ambion™ mirVana™ miRNA Inhibitor, 1 nmol
Code produit 13413089
Modifier l'affichage
Click to view available options
1 nmol
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
13413089 1 nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13413089 Fournisseur Ambion™ Code fournisseur 4464093
 Article restreint
Expédition estimée: 17-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Inhibiteur de micro-ARN mirVana™
Les inhibiteurs du micro-ARN sont de petites molécules d’ARN simple brin chimiquement modifiées, conçues pour se lier spécifiquement aux molécules de micro-ARN endogènes et les inhiber et permettre l’analyse fonctionnelle du micro-ARN par la régulation négative de son activité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C).
Description Inhibiteur de miARN mirVana™, 1 nmol, petites molécules d’ARN simple brin modifiées chimiquement, conçues pour relier et inhiber spécifiquement le miARN endogène, les molécules et activer l’analyse fonctionnelle de miARN par régulation descendante de l’activité miARN
RNAi Type miARN
Type de produit miARN
Quantité 1 nmol