Learn More
Invitrogen™ mirVana™ miRNA Inhibitor
Code produit 13496696
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,25 nmol
1 nmol
20 nmol
250 nmol
5 nmol
Conditionnement:
1 pièce
20nmol
250nmol
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13496696 5 nmol -
13403089 0,25 nmol 1 pièce
13413089 1 nmol 1 pièce
13416706 20 nmol 20nmol
13426706 250 nmol 250nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 13496696 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 4464084
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Inhibiteur de micro-ARN mirVana™
mirVana miRNA Inhibitors are single-stranded RNA molecules designed to inhibit endogenous microRNAs (miRNAs) and are ideal for studying miRNA function in various biological processes. These synthetic molecules are chemically modified to enhance stability and performance in both in vitro and in vivo applications. Based on the latest version of miRbase, mirVana miRNA Inhibitors are available for a wide range of miRNAs, providing researchers with a powerful tool to investigate gene regulation mechanisms.
Les inhibiteurs du micro-ARN sont de petites molécules d’ARN simple brin chimiquement modifiées, conçues pour se lier spécifiquement aux molécules de micro-ARN endogènes et les inhiber et permettre l’analyse fonctionnelle du micro-ARN par la régulation négative de son activité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C).
Description Inhibiteurs de micro-ARN mirVana™, 5 nmol, ARN à simple brin de petite taille, modifié chimiquement, inhibition de l’ARN endogène, régulation négative de l’activité des micro-ARN
Quantité 5 nmol
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.