Learn More
Invitrogen™ Ambion™ mirVana™ miRNA Inhibitor, let-7c positive control
Description
Les inhibiteurs de micro-ARN sont de petites molécules d’ARN simple brin chimiquement modifiées, conçues pour se lier spécifiquement aux molécules de micro-ARN endogènes et les inhiber et permettre l’analyse fonctionnelle du micro-ARN par la régulation négative de son activité.
Nous avons désormais lancé la deuxième génération d’inhibiteurs de micro-ARN, les inhibiteurs de micro-ARN mirVana™, qui :
• Affichent une meilleure puissance que le produit du concurrent principal
• Offrent, à faible concentration in vitro, des effets maximum et constants
• Sont non toxiques
• Ciblent le contenu Sanger le plus actualisé
• Peuvent être utilisés in vitro et in vivo, vous offrant une constance tout au long de votre projet de recherche
Des contrôles positifs et négatifs sont également disponibles pour une utilisation avec les inhibiteurs de micro-ARN mirVana™ dans les expériences de régulation négative du micro-ARN
Contrôle positif de l’inhibiteur de micro-ARN mirVana™ let-7c
Le contrôle positif de l’inhibiteur de micro-ARN mirVana™ let-7c est destiné à être utilisé comme contrôle positif dans les expériences avec culture de cellules de mammifères utilisant des inhibiteurs de micro-ARN mirVana™. Il a démontré que le micro-ARN let-7c endogène régulait négativement l’ARNm HMGA2 dans les cellules de culture. HMGA2 est une protéine chromatine omniprésente et non histone qui peut moduler l’expression génétique par des changements d’architecture de la chromatine. Le micro-ARN let-7c régule négativement les taux d’ARNm HMGA2. Lorsqu’il est transfecté dans des lignées cellulaires humaines et de souris, l’inhibiteur de micro-ARN let-7c bloque le micro-ARN let-7c endogène, ce qui entraîne une augmentation des taux d’ARNm HMGA2. Ainsi, l’activité de l’inhibiteur de micro-ARN let-7c peut être surveillée dans les cellules humaines ou de souris à l’aide de la PCR en temps réel avec transcription inverse (RT-PCR) pour détecter l’ARNm HMGA2.
Contrôles des inhibiteurs de première génération
Nos inhibiteurs de micro-ARN de première génération (et contrôles), les inhibiteurs de micro-ARN Ambion® Anti-miR™, ont une spécificité et une puissance moindres, ainsi qu’une spécificité de brin inférieure par rapport aux nouveaux inhibiteurs de micro-ARN mirVana™. Ces inhibiteurs de première génération sont recommandés pour terminer les études de micro-ARN in vitro en cours. Pour de nouvelles études ou des études in vivo, nous recommandons vivement nos nouveaux inhibiteurs de micro-ARN mirVana™ et leurs contrôles correspondants.
Nous avons désormais lancé la deuxième génération d’inhibiteurs de micro-ARN, les inhibiteurs de micro-ARN mirVana™, qui :
• Affichent une meilleure puissance que le produit du concurrent principal
• Offrent, à faible concentration in vitro, des effets maximum et constants
• Sont non toxiques
• Ciblent le contenu Sanger le plus actualisé
• Peuvent être utilisés in vitro et in vivo, vous offrant une constance tout au long de votre projet de recherche
Des contrôles positifs et négatifs sont également disponibles pour une utilisation avec les inhibiteurs de micro-ARN mirVana™ dans les expériences de régulation négative du micro-ARN
Contrôle positif de l’inhibiteur de micro-ARN mirVana™ let-7c
Le contrôle positif de l’inhibiteur de micro-ARN mirVana™ let-7c est destiné à être utilisé comme contrôle positif dans les expériences avec culture de cellules de mammifères utilisant des inhibiteurs de micro-ARN mirVana™. Il a démontré que le micro-ARN let-7c endogène régulait négativement l’ARNm HMGA2 dans les cellules de culture. HMGA2 est une protéine chromatine omniprésente et non histone qui peut moduler l’expression génétique par des changements d’architecture de la chromatine. Le micro-ARN let-7c régule négativement les taux d’ARNm HMGA2. Lorsqu’il est transfecté dans des lignées cellulaires humaines et de souris, l’inhibiteur de micro-ARN let-7c bloque le micro-ARN let-7c endogène, ce qui entraîne une augmentation des taux d’ARNm HMGA2. Ainsi, l’activité de l’inhibiteur de micro-ARN let-7c peut être surveillée dans les cellules humaines ou de souris à l’aide de la PCR en temps réel avec transcription inverse (RT-PCR) pour détecter l’ARNm HMGA2.
Contrôles des inhibiteurs de première génération
Nos inhibiteurs de micro-ARN de première génération (et contrôles), les inhibiteurs de micro-ARN Ambion® Anti-miR™, ont une spécificité et une puissance moindres, ainsi qu’une spécificité de brin inférieure par rapport aux nouveaux inhibiteurs de micro-ARN mirVana™. Ces inhibiteurs de première génération sont recommandés pour terminer les études de micro-ARN in vitro en cours. Pour de nouvelles études ou des études in vivo, nous recommandons vivement nos nouveaux inhibiteurs de micro-ARN mirVana™ et leurs contrôles correspondants.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à une température inférieure ou égale à –20 °C. Ne pas conserver dans un congélateur à dégivrage automatique. |
| Type de contrôle | Contrôle positif |
| RNAi Type | Inhibiteur de miARN |
| À utiliser avec (application) | Analyse de miARN et d’ARN non codant |
| Marqueur ou colorant | Non conjugué(e) |
| Gamme de produits | mirVana |
| Type de produit | Inhibiteur de miARN |
| Méthode de purification | Purifié(e) |
| Quantité | 5 nmol |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |