Learn More
Invitrogen™ Ambion™ mirVana™ miRNA Inhibitor, let-7c positive control
Code produit 13325384
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 nmol
5 nmol
Conditionnement:
20nmol
5nmol
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13325384 20 nmol 20nmol
13315384 5 nmol 5nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13325384 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 4464081
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Contrôle positif de l’inhibiteur de micro-ARN mirVana™ let-7c
miRNA inhibitors are small, chemically modified single-stranded RNA molecules designed to specifically bind to and inhibit endogenous miRNA molecules and enable miRNA functional analysis by down-regulation of miRNA activity.
Les inhibiteurs de micro-ARN sont de petites molécules d’ARN simple brin chimiquement modifiées, conçues pour se lier spécifiquement aux molécules de micro-ARN endogènes et les inhiber et permettre l’analyse fonctionnelle du micro-ARN par la régulation négative de son activité.
Nous avons désormais lancé la deuxième génération d’inhibiteurs de micro-ARN, les inhibiteurs de micro-ARN mirVana™, qui :
• Affichent une meilleure puissance que le produit du concurrent principal
• Offrent, à faible concentration in vitro, des effets maximum et constants
• Sont non toxiques
• Ciblent le contenu Sanger le plus actualisé
• Peuvent être utilisés in vitro et in vivo, vous offrant une constance tout au long de votre projet de recherche
Des contrôles positifs et négatifs sont également disponibles pour une utilisation avec les inhibiteurs de micro-ARN mirVana™ dans les expériences de régulation négative du micro-ARN
Contrôle positif de l’inhibiteur de micro-ARN mirVana™ let-7c
Le contrôle positif de l’inhibiteur de micro-ARN mirVana™ let-7c est destiné à être utilisé comme contrôle positif dans les expériences avec culture de cellules de mammifères utilisant des inhibiteurs de micro-ARN mirVana™. Il a démontré que le micro-ARN let-7c endogène régulait négativement l’ARNm HMGA2 dans les cellules de culture. HMGA2 est une protéine chromatine omniprésente et non histone qui peut moduler l’expression génétique par des changements d’architecture de la chromatine. Le micro-ARN let-7c régule négativement les taux d’ARNm HMGA2. Lorsqu’il est transfecté dans des lignées cellulaires humaines et de souris, l’inhibiteur de micro-ARN let-7c bloque le micro-ARN let-7c endogène, ce qui entraîne une augmentation des taux d’ARNm HMGA2. Ainsi, l’activité de l’inhibiteur de micro-ARN let-7c peut être surveillée dans les cellules humaines ou de souris à l’aide de la PCR en temps réel avec transcription inverse (RT-PCR) pour détecter l’ARNm HMGA2.
Contrôles des inhibiteurs de première génération
Nos inhibiteurs de micro-ARN de première génération (et contrôles), les inhibiteurs de micro-ARN Ambion® Anti-miR™, ont une spécificité et une puissance moindres, ainsi qu’une spécificité de brin inférieure par rapport aux nouveaux inhibiteurs de micro-ARN mirVana™. Ces inhibiteurs de première génération sont recommandés pour terminer les études de micro-ARN in vitro en cours. Pour de nouvelles études ou des études in vivo, nous recommandons vivement nos nouveaux inhibiteurs de micro-ARN mirVana™ et leurs contrôles correspondants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage Conserver à une température inférieure ou égale à –20 °C. Ne pas conserver dans un congélateur à dégivrage automatique.
Description Inhibiteur de miARN mirVana™, 20 nmol, liquide, colorant non conjugué, type ARNi anti-miARN, type de contrôle positif, utilisé pour l’analyse de l’ARN miARN et non codant, purification purifiée, – stockage à une température de 20°C, à des fins de recherche uniquement.
Type de contrôle Contrôle positif
RNAi Type Inhibiteur de miARN
À utiliser avec (application) Analyse de miARN et d’ARN non codant
Marqueur ou colorant Non conjugué(e)
Gamme de produits mirVana
Type de produit Inhibiteur de miARN
Méthode de purification Purifié(e)
Quantité 20 nmol