Learn More
Invitrogen™ mirVana™ miRNA Inhibitor, Negative Control #1
Code produit 15157105
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 nmol
250 nmol
50 nmol
5 nmol
Conditionnement:
20nmol
250nmol
50nmol
5nmol
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15157105 5 nmol 5nmol
15561124 20 nmol 20nmol
15531511 20 nmol -
15571124 250 nmol 250nmol
15541511 250 nmol -
13305384 50 nmol 50nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15157105 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 4464076
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Contrôle négatif nº1 de l’inhibiteur du micro-ARN mirVana™
mirVana miRNA Inhibitor Negative Control No. 1 is a non-targeting control designed for use in miRNA inhibition experiments. It provides a reliable baseline for evaluating the effects on target gene expression by ensuring minimal off-target effects. Extensively tested in human cell lines and tissues, this control is validated to have no impact on known miRNA functions, making it essential for accurate and consistent gene expression studies. Its properties include high reliability, superior specificity, and versatile use in various experimental setups.
Les inhibiteurs de micro-ARN sont de petites molécules d’ARN simple brin chimiquement modifiées, conçues pour se lier spécifiquement aux molécules de micro-ARN endogènes et les inhiber et permettre l’analyse fonctionnelle du micro-ARN par régulation négative de son activité.
Nous avons désormais lancé la deuxième génération d’inhibiteurs de micro-ARN, les inhibiteurs du micro-ARN mirVana™, qui :
  • Affichent une meilleure puissance que le produit du concurrent principal
  • Offrent, à faible concentration in vitro, des effets maximum et constants
  • Non toxiques
  • Ciblent le contenu Sanger le plus actualisé
  • Peuvent être utilisés in vitro et in vivo, vous offrant une constance tout au long de votre projet de recherche
    Des contrôles positifs et négatifs sont également disponibles pour une utilisation avec les inhibiteurs de micro-ARN mirVana dans les expériences de régulation négative du micro-ARN.
    Contrôle négatif n°1 de l’inhibiteur de micro-ARN mirVana™
    Le contrôle négatif n°1 de l’inhibiteur de micro-ARN mirVana™ est destiné à être utilisé comme contrôle négatif dans les expériences utilisant des inhibiteurs de micro-ARN mirVana™. Transfectez le contrôle négatif en utilisant la même méthodologie que celle employée pour le contrôle positif (comme le contrôle positif let-7c) et les inhibiteurs expérimentaux de micro-ARN mirVana™. Utilisez l’expression cible à partir d’échantillons transfectés par contrôle négatif comme base de référence pour évaluer l’effet de l’inhibiteur de micro-ARN témoin et expérimental sur l’expression génétique cible.
    Contrôles des inhibiteurs de première génération
    Nos inhibiteurs (et témoins) de micro-ARN de première génération, les inhibiteur de micro-ARN Invitrogen™ Anti-miR™, ont une spécificité et une puissance plus faibles, ainsi qu’une spécificité de brin inférieure par rapport aux nouveaux inhibiteurs de micro-ARN mirVana™. Ces inhibiteurs de première génération sont recommandés pour terminer les études de micro-ARN in vitro en cours. Pour de nouvelles études ou des études in vivo, nous recommandons vivement nos nouveaux inhibiteurs de micro-ARN mirVana™ et leurs contrôles correspondants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à une température inférieure ou égale à -20°C. Ne pas conserver dans un congélateur à dégivrage automatique.
Type de contrôle Contrôle négatif
RNAi Type Imitation de miARN
À utiliser avec (application) Analyse de miARN et d’ARN non codant
Marqueur ou colorant Non conjugué(e)
Gamme de produits mirVana
Type de produit Inhibiteur de miARN
Méthode de purification Purifié(e)
Quantité 5 nmol