Learn More
Invitrogen™ Mimétisme du micro-ARN mirVana™
Code produit 13493079
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,25 nmol
1 nmol
20 nmol
250 nmol
5 nmol
Conditionnement:
1 pièce
20nmol
250nmol
5nmol
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13493079 1 nmol 1 pièce
13483079 0,25 nmol 1 pièce
13426696 5 nmol 5nmol
13436696 20 nmol 20nmol
13486696 250 nmol 250nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 13493079 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 4464075
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Petits ARN à double brin chimiquement modifiés qui imitent les micro-ARN endogènes et permettent l’analyse fonctionnelle des micro-ARN par une régulation ascendante de l’activité des micro-ARN.
mirVana miRNA Mimics are designed to mimic endogenous microRNAs (miRNAs) and are excellent for studying miRNA function in various biological processes. These synthetic molecules are chemically modified to enhance stability and performance in both in vitro and in vivo applications.
mirVana miRNA Mimics are available for a wide range of miRNAs, providing researchers with a powerful tool to investigate gene regulation mechanisms.
Les mimétiques de micro-ARN sont de petits ARN double brin chimiquement modifiés qui imitent les micro-ARN endogènes et permettent l’analyse fonctionnelle du micro-ARN par régulation positive de son activité. Les mimétiques de micro-ARN mirVana™ sont plus spécifiques que leurs prédécesseurs en raison de modifications chimiques exclusives.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C).
RNAi Type miARN
Type de produit final Mimiques et inhibiteurs mirVana™
Quantité 1 nmol