Learn More
Invitrogen™ Mir Vana™ micro-ARN mimic1, contrôle positif miR
Code produit 13395374
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 nmol
250 nmol
50 nmol
5 nmol
Conditionnement:
20nmol
250nmol
50nmol
5nmol
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13395374 250 nmol 250nmol
13375374 5 nmol 5nmol
13385374 20 nmol 20nmol
13365374 50 nmol 50nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 13395374 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 4464065
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Contrôle positif miR-1 du mimétique du micro-ARN mirVana™
miRNA mimics are small, chemically modified double-stranded RNA molecules designed to specifically bind to and mimic endogenous miRNA molecules and enable miRNA functional analysis by up-regulation of miRNA activity.
Les mimétiques de micro-ARN sont de petites molécules d’ARN double brin chimiquement modifiées, conçues pour se lier spécifiquement aux molécules de micro-ARN endogènes et les imiter et permettre l’analyse fonctionnelle du micro-ARN par régulation positive de son activité.
Nous avons lancé la deuxième génération de mimétiques de micro-ARN, les mimétiques de micro-ARN mirVana™, qui :
• Démontrent, à faible concentration in vitro, des effets maximum et constants
• Sont non toxiques
• Offrent une spécificité supérieure en raison de la modification unique du brin Star
• Ciblent le contenu Sanger le plus actualisé
• Peuvent être utilisés in vitro et in vivo, vous offrant une constance tout au long de votre projet de recherche
Des contrôles positifs et négatifs sont également disponibles pour une utilisation avec les mimétiques de micro-ARN mirVana™ dans des expériences de régulation positive du micro-ARN.
Contrôle positif du mimétique de micro-ARN mirVana™ miR-1
Le contrôle positif du mimétique de micro-ARN mirVana™ miR-1 est conçu pour imiter le micro-ARN mature miR-1 après incorporation aux cellules de mammifères. miR-1 est associé à la régulation négative de nombreux gènes. En particulier, il a été démontré que la régulation négative de la protéine tyrosine-kinase 9 (PTK9), médiée par miR-1, se produit au niveau de l’ARNm. Le contrôle positif miR-1 est destiné à servir de contrôle positif pour les expériences de transfection utilisant des mimétiques de micro-ARN mirVana™. Surveillez l’activité du contrôle positif miR-1 à travers l’inhibition génétique de la PTK9, à l’aide de la PCR de transcription inverse en temps réel pour détecter l’ARNm PTK9.
Contrôles des mimétiques de première génération
Nos mimétiques de micro-ARN de première génération (et contrôles), les précurseurs de micro-ARN Ambion® Anti-miR™, ont une spécificité et une puissance moindres, ainsi qu’une spécificité de brin inférieure par rapport aux nouveaux mimétiques de micro-ARN mirVana™. Ces mimiques de première génération sont recommandées pour terminer les études de micro-ARN in vitro en cours. Dans le cas de nouvelles études ou d’études in vivo, nous recommandons vivement nos nouvelles mimiques du micro-ARN mirVana™ et leurs contrôles correspondants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à une température inférieure ou égale à –20 °C. Ne pas conserver dans un congélateur à dégivrage automatique.
Description Mimétisme d’ARNic MirVana™, 250 nmol, colorant non conjugué, type d’ARNi pré-miARN, type de contrôle poitif, purification HPLC, utilisé pour l’analyse du micro-ARN et de l’ARN non codant, conservé à –20°C, à des fins de recherche uniquement
Type de contrôle Contrôle positif
RNAi Type Imitation de micro-ARN
À utiliser avec (application) Analyse de miARN et d’ARN non codant
Marqueur ou colorant Non conjugué(e)
Gamme de produits mirVana
Type de produit Imitation de micro-ARN
Méthode de purification HPLC
Quantité 250 nmol