Learn More
Invitrogen™ Contrôle négatif nº 1 de mimétisme du micro-ARN mirVana™
Code produit 15169442
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 nmol
250 nmol
50 nmol
5 nmol
Conditionnement:
20nmol
250nmol
50nmol
5nmol
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15169442 5 nmol 5nmol
15501124 20 nmol 20nmol
15511124 50 nmol 50nmol
15521124 250 nmol 250nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15169442 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 4464058
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    424.00€
    403.65€ / 5nmol
    Économisez 20.35€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Contrôle négatif nº1 du mimétique de micro-ARN mirVana™
mirVana miRNA Mimic Negative Control No. 1 is a non-targeting control for experiments with mirVana miRNA mimics. Transfected using the same methodology as positive controls and experimental miRNA mimics, it provides a baseline for evaluating effects on target gene expression. Extensively tested in human cell lines and tissues, it ensures no impact on known miRNA functions, making it essential for accurate gene expression studies. Key properties include reliability, superior specificity, and versatile use in vitro and in vivo.
Les mimétiques de micro-ARN sont de petites molécules d’ARN double brin chimiquement modifiées, conçues pour se lier spécifiquement aux molécules de micro-ARN endogènes et les imiter et permettre l’analyse fonctionnelle du micro-ARN par régulation positive de son activité.
Nous avons lancé la deuxième génération de mimétiques de micro-ARN, qui :
  • Démontrent, à faible concentration in vitro, des effets maximum et constants
  • Non toxiques
  • offrent une spécificité supérieure grâce à la modification du brin Star unique ;
  • Ciblent le contenu Sanger le plus actualisé
  • Peuvent être utilisés in vitro et in vivo, vous offrant une constance tout au long de votre projet de recherche
Des contrôles positifs et négatifs sont également disponibles pour une utilisation avec les mimétiques de micro-ARN mirVana™ dans les expériences de régulation positive du micro-ARN.
Contrôle négatif n°1 du mimétique de micro-ARN mirVana™
Le contrôle négatif n°1 du mimétique de micro-ARN mirVana™ est conçu pour une utilisation comme contrôle négatif dans les expériences utilisant des mimétiques de micro-ARN mirVana™. Transfectez le contrôle négatif en utilisant la même méthodologie que celle employée pour votre contrôle positif (tel que le contrôle positif miR-1) et vos mimiques du micro-ARN mirVana™ expérimentales. Utilisez l’expression cible à partir d’échantillons transfectés par contrôle négatif comme base de référence pour évaluer l’effet du mimique de micro-ARN témoin et expérimental sur l’expression génétique cible.
Le contrôle négatif n° 1 de mimétisme du micro-ARN mirVana™ est une molécule qui imite la séquence aléatoire, qui a été testée en profondeur dans les lignées cellulaires et tissus humains, et a été validée comme ne produisant pas d’effets identifiables sur la fonction connue des micro-ARN.
Contrôles de mimétisme de première génération
Nos mimiques (et témoins) de micro-ARN de première génération, les précurseurs de micro-ARN Invitrogen™ Pre-miR™, ont une spécificité et une puissance plus faibles, ainsi qu’une spécificité de brin inférieure par rapport aux nouveaux mimiques des micro-ARN mirVana™. Ces mimiques de première génération sont recommandées pour terminer les études de micro-ARN in vitro en cours. Dans le cas de nouvelles études ou d’études in vivo, nous recommandons vivement nos nouvelles mimiques du micro-ARN mirVana™ et leurs contrôles correspondants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à une température inférieure ou égale à -20°C. Ne pas conserver dans un congélateur à dégivrage automatique.
Type de contrôle Contrôle négatif
RNAi Type Imitation de miARN
À utiliser avec (application) Analyse de miARN et d’ARN non codant
Marqueur ou colorant Non conjugué(e)
Gamme de produits mirVana
Type de produit Imitation de miARN
Méthode de purification Purifié(e)
Quantité 5 nmol