Learn More
Masterflex™ Entraînement de processus numérique sans balais I/P™
Code produit 15530521 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
0,4 à 8 LPM
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
15530521 0,4 à 8 LPM 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15530521 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 7796500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7986.52€
    6397.77€ / 1 pièces
    Économisez 1588.75€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-01-2027
Entraînement de processus numérique sans balais I/P™ Masterflex™ avec entrée/sortie à distance et tête de pompe Easy-Load™ à utiliser avec tubulure de précision
  • Débit de 0,2 à 26 l/min avec une tubulure I/P - Le débit dépend des tr/min de l’entraînement, de la tête de pompe et de la taille de la tubulure
  • L’interface numérique avec affichage LED indique la vitesse en pourcentage avec une résolution de 1 %
  • Commande de vitesse par potentiomètre trois tours pour des réglages rapides et faciles
  • Contrôlez facilement les fonctions de démarrage/arrêt et de marche arrière via un clavier étanche
  • Boîtier en acier peint anti-éclat et boîtier en aluminium IP55
  • Le moteur sans charbons et sans entretien offre une précision de ± 0,25 % pour le contrôle de la vitesse
  • Commande à distance disponible via la communication analogique - tension, courant et fermeture de contact
  • Débit de 0,4 à 8 l/min avec une tubulure I/P - Le débit dépend des tr/min de l’entraînement, de la tête de pompe et de la taille de la tubulure
  • L’entraînement de processus sans balais I/P™ offre des performances intensives pour vos applications de processus exigeantes
  • Ce modèle inclut des moteurs robustes sans balais 1/3 hp qui actionnent jusqu’à deux têtes de pompe avec la plupart des formulations de tubulures, tout en éliminant le coût et les inconvénients du remplacement des brosses
  • Réglez rapidement la vitesse de l’entraînement à l’aide du bouton de réglage de la vitesse - la vitesse est affichée sur un affichage LED facile à lire, allant de 5 à 100 % de la vitesse maximale, avec une résolution de 1 %
  • Les entrées de commande à distance incluent 4 à 20 mA, 0 à 10 V, démarrage / arrêt et marche arrière ; la télécommande émet un signal “pompe prête” et des sorties 4 à 20 mA (nécessite un kit de câbles à distance 77300-32, vendu séparément)
  • Le boîtier en acier revêtu d’époxy de classe IP55 offre une excellente protection contre les produits chimiques, l’eau et la poussière
  • Encombrement compact et poignée de transport intégrée, ces entraînements légers économisent de l’espace et sont facilement transportables
Spécification
Canaux 1
Type de contrôle Numérique, à vitesse variable
Débit 0,4 à 8 LPM
Motor Speed 33 à 650 tr/min
Tête de pompe Tête de pompe I/P™ Easy-Load
Type de tubulure Tygon™ E-LFL, I/P™ 26, 73, 82
Dimensions (L x l x H) (33,02 x 35,56 x 22,86 cm)
Alimentation électrique 115/230 VCA
Ampérage 4,5 A à 115 V, 2,5 A à 230 V