Learn More
Masterflex™ Entraînement numérique I/P™ avec tête de pompe Easy Load™
Click to view available options
Débit:
1 à 8000 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Débit de 0,001 à 8 l/min avec une tubulure I/P - le débit dépend des tr/min de l’entraînement, de la tête de pompe et de la taille de la tubulure
- L’interface numérique avec affichage LCD graphique affiche les performances et le mode de fonctionnement de la pompe exécution continue, distribution programmée, distribution de copie ou distribution de volume
- Commande à distance disponible via la communication analogique - tension, courant et fermeture de contact
- Sélectionnez votre langue dans le menu convivial pour la programmation et le fonctionnement
- La fonction anti-goutte assure la précision de la distribution.
- Le moteur sans charbons et sans entretien offre une précision de ±0,1 % pour le contrôle de la vitesse
- Rapport de rotation : 6000:1
- Les boîtiers solides sont de type NEMA4 X (IP66) et résistent aux jets d’eau.
- Les modèles dotés de la technologie de capteur à tête ouverte offrent une sécurité accrue pour les utilisateurs
- Conçu avec un boîtier en acier thermolaqué avec une base en aluminium anodisé
- Idéal pour la fabrication et les applications de traitement de l’eau pour lesquelles l’acier inox n’est pas une exigence essentielle
- Types de distribution :
- Volume : en mL (0,001 à 9 999 ml), L ou gal
- Copie : 1 à 9 999 cycles de distribution
- Durée - intervalle de temps des cycles marche/arrêt (1 sec à 99 h, 59 min, 59 sec par cycle)
Spécification
Spécification
| Type de contrôle | Numérique à vitesse variable |
| Type d’affichage | Numérique |
| Classification du boîtier | IP66 - NEMA 4X |
| Débit | 1 à 8000 tr/min |
| À utiliser avec | Procédés de laboratoire, environnements industriels, produits pharmaceutiques, alimentaire & boissons, produits laitiers, produits chimiques, industries manufacturières et traitement de l’eau |
| À utiliser avec (application) | Applications de transfert, de distribution et de mesure des liquides |
| Comprend | Entraînement I/P 77420-20, tête de pompe Easy Load 77602-10, 10 pi (3 m) tubulure C-Flex ULTRA™ et 6 pi (1,8 m) Cordon d’alimentation avec prise IEC 320/CEE22 |
| Matériau | Boîtier en acier thermolaqué, aluminium anodisé |
| Tête de pompe | Tête de pompe I/P™ Easy-Load (77602-10) |
| Contrôle de la vitesse | ±0,1 % de précision. |
| Afficher plus |