Learn More
Masterflex™ Tête de pompe I/P™ Easy-Load™
Code produit 11765769 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
PPS
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
11765769 PPS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11765769 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 7760160
Expédition estimée: 04-01-2027
Réduisez au minimum les temps d’arrêt avec des changements de tubulure plus rapides
  • La conception permet des changements rapides et faciles des tubulures sans enlever la tête de pompe de l’entraînement
  • Le guide de tubulure intégré garantit un positionnement correct des tubulures pour optimiser les performances et la durée de vie des tubulures de la pompe
  • Les dispositifs de retenue de tubulure à ressort garantissent une fixation automatique de la tubulure pour prolonger leur durée de vie et optimiser les performances de chaque tubulure
  • Le remplacement des tubulures et le passage des liquides ne prennent que quelques secondes
  • Accepte plusieurs tailles de tubulure pour une flexibilité maximale
  • La rétention automatique des tubulures élimine les réglages de l’utilisateur et facilite la configuration pour une durée de vie prolongée des tubulures et des performances améliorées
  • L’occlusion réglable vous permet d’optimiser les capacités de pression et d’aspiration et la durée de vie des tubulures en ajustant le “serrage” sur la tubulure
  • Le montage à cinq vis garantit une fixation solide de la tête de pompe sur l’entraînement
Spécification
Débit 0.01 to 13 L/min.
Comprend Matériel de montage monocanal et tubulure en silicone pour pompe de 50,8 cm (20 in) de long
Modèle 77601-60
Nbre de canaux 1
Type d’occlusion Réglable
Quantité 1/boîte
Matériau du rouleau Acier inoxydable
Type de tubulure I/P 26, I/P 73, I/P 82
Type Tête de pompe Easy-Load