Learn More
Masterflex™ Tête de pompe I/P™ Easy-Load™
Code produit 15518773 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
0,002 à 3,5 gal./min.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
15518773 0,002 à 3,5 gal./min. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15518773 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 7760280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1645.00€
    1400.10€ / 1 pièces
    Économisez 244.90€
    14% de réduction
Expédition estimée: 05-02-2027
La tête de pompe Masterflex™ I/P™ Easy-Load™ pour tubulure de précision minimise les temps d’arrêt avec des changements de tubulure plus rapides et est compatible avec plusieurs tailles de tubulure
  • La tête de pompe Masterflex™ I/P™ Easy-Load™ combine une came décentrée et une fonction de rétention automatique de la tubulure dans un boîtier solide résistant aux produits chimiques.
  • La conception permet des changements rapides et faciles des tubulures sans enlever la tête de pompe de l’entraînement
  • Le guide de tubulure intégré garantit un positionnement correct des tubulures pour optimiser les performances et la durée de vie des tubulures de la pompe
  • Les dispositifs de retenue de tubulure à ressort garantissent une fixation automatique de la tubulure pour prolonger leur durée de vie et optimiser les performances de chaque tubulure
  • Avec un ou plusieurs canaux, la tubulure peut être modifiée dans chaque canal sans retirer les têtes de pompe de votre entraînement
  • Conception à trois rouleaux pour un flux régulier
  • Les têtes de pompe sont empilables pour les applications multicanaux
  • Configuration compacte pour une utilisation efficace de l’espace
  • La fonction de rétention automatique des tubulures élimine les réglages de l’utilisateur et facilite la configuration - elle offre une durée de vie de tubulure accrue et de meilleures performances
  • L’occlusion réglable vous permet d’optimiser les capacités de pression et d’aspiration ainsi que la durée de vie de la tubulure en ajustant la pression sur la tubulure
  • Fabriqués avec un boîtier en sulfure de polyphénylène (PPS) blanc durable et un rotor en acier inox (SS)
  • Zone ATEX 2 approuvée
Spécification
Certifications/Conformité Zone ATEX2 approuvée
Couleur Blanc
Description 1:1 Rapports
Dimensions (L x l x H) (89 x 187 x 201 mm)
Débit 0,002 à 3,5 gal./min.
Comprend Matériel de montage monocanal, tubulure de pompe en silicone (51 cm)
Matériau Sulfure de polyphénylène
Nbre de canaux 1
Nbre de rouleaux 3
Type d’occlusion Réglable
Matériau du rouleau Acier inoxydable
Taille de la tubulure I/P™ 26, 73 et 82
Matériau du rotor Acier inoxydable
Vitesse 0,10 à 650 tr/min